Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ Indirekt cDNA-märkningssystem
Produktkod. 10073162
Change view
Kvantitet:
30 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10073162 30 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10073162 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L101402
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
De SuperScript™ Indirekt cDNA-märkningsmodul inkluderar SuperScript™ III Omvänd Transcriptase , oligo(dT) 20- VN (2,5 μg/μ L), slumpmässiga primrar, kontroll-RNA-stege (0,5 g/μ L), 5X första-strängsbuffert, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-blandning, RNaseOUT™ Rekombinant ribonukleasinhibitor (40E/μ L), DEPC-behandlat vatten, DMSO (Labeling Grade), 2X kopplingsbuffert, 3M NaAc, pH 5,2 och glykogen (20 mg/ml). De SuperScript™ Indirekt cDNA-märkningssystem inkluderar alla komponenter som listas för märkningsmodulen, plus S.N.A.P.™ kolonn, uppsamlingsrör, laddningsbuffert, tvättbuffert, bärnstensfärgade uppsamlingsrör.
Ett arraymärkningskit baserat på beprövade metoder för indirekt cDNA-märkning
I denna indirekta märkningsmetod transkriberas mRNA eller totalt RNA omvänt med användning av SuperScript III RT, varvid aminomodifierad dUTP och dATP inkorporeras i det syntetiserade cDNA:t. Mall-RNA:t bryts sedan ned genom bashydrolys och reaktionen neutraliseras med syra. Det aminomodifierade cDNA:t renas sedan för att avlägsna oinkorporerade nukleotider, primrar och buffertar. I det andra steget kopplas det modifierade cDNA:t med den aktiva formen av ett fluorescerande färgämne. Det fluorescensmärkta cDNA:t renas med en S.N.A.P.™ snurra kolumnen för att avlägsna eventuellt oreagerat färgämne. Det resulterande fluorescensmärkta cDNA:t är klart för hybridisering till mikromatriser.
SuperScript Indirect cDNA Labeling System tillhandahåller ett komplett system som inkluderar både kärnkitetsreagenserna (förutom färgämnen) och en reningsmodul. (Den indirekta SuperScript-märkningsmodulen för cDNA innehåller bara reagenserna i kärnsatsen. Båda ger flexibiliteten att använda fluorescerande nukleotider som du väljer.)
  • SuperScript III RT för att generera höga cDNA-utbyten
  • En proprietär nukleotidblandning för att öka signalintensiteten
  • Ett bekvämt kitformat som sparar värdefull tid
DNA- och RNA-rening och analys, DNA-märkning, expressionsarraymärkning, genexpressionsanalys och genotypning, mikroarrayanalys, nukleinsyramärkning och Oligo Syntes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp cDNA-märkningssystem
Detektionsmetod fluorescens
Innehåll och lagring De SuperScript™ Indirekt cDNA-märkningsmodul inkluderar SuperScript™ III Omvänd Transcriptase , oligo(dT) 20- VN (2,5μ g/μ l), slumpmässiga primrar, kontroll-RNA-stege (0,5 g/μ 1), 5X första-strängsbuffert, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP-blandning, RNaseOUT™ Rekombinant ribonukleasinhibitor (40 U/μ l), DEPC-behandlat vatten, DMSO (Labeling Grade), 2X kopplingsbuffert, 3M NaAc, pH 5,2 och glykogen (20 mg/ml). De SuperScript™ Indirekt cDNA-märkningssystem inkluderar alla komponenter som listas för märkningsmodulen, plus S.N.A.P.™ kolonn, uppsamlingsrör, laddningsbuffert, tvättbuffert, bärnstensfärgade uppsamlingsrör. Förvara alla märkningsmodulkomponenter vid -20 °C. Lagra S.N.A.P.™ kolonner, uppsamlingsrör, laddningsbuffert, tvättbuffert och bärnstensfärgade uppsamlingsrör vid rumstemperatur. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring.
Slutlig produkttyp cDNA (märkt)
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 555, Alexa Fluor™ 647, Cy ™3, Cy ™5
Inkluderar etikett eller färgämne Nej
Märkningsmål cDNA
Märkningsmetod Indirekt märkning
Provtyp RNA
Produktlinje SuperScript
Kvantitet 30 reaktioner