Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ One-Cycle cDNA Kit för användning med Thermo Scientific™ Encykelanalyser
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Innehåller
50 μM T7-Oligo(dT) Primer, 5X 1st Strand Reaction Mix, 0,1M DTT, 10mM dNTP, SuperScript™ II (200u/μ L), 5X 2nd Strand Reaction Mix, E. Coli DNA Ligase, E. Coli DNA Polymerase I, RNase H, T4 DNA-polymeras, 0,5 M EDTA, RNasfritt vatten
Satsen innehåller Invitrogens egenutvecklade 'RNase H reducerade aktivitet SuperScript™ II Omvänd Transcriptase och en kvalificerad oligo (dt)-innehållande primer för att utföra reaktioner som standard mot Affymetrix– protokoll. Designad för att konsekvent producera högre utbyten av cDNA i full längd för Affymetrix En-cykelanalyser med användning av antingen totalt RNA eller poly A+ utvalt RNA (mRNA).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 50μ M T7-Oligo(dT) Primer, 5X 1:a strängreaktionsblandning, 0,1 M DTT, 10 mM dNTP, SuperScript™ II (200u ul), ⁄5X 2:a strängreaktionsblandning, E.Coli DNA-ligas, E.Coli DNA-polymeras I, RNase H, T4 DNA-polymeras, 0,5M EDTA, RNasfritt vatten. Alla komponenter är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Detektionsmetod | Biotinbaserad |
| Formatera | Kit |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Slutlig produkttyp | cDNA (dubbelsträngat) |
| Provtyp | Poly(A+) RNA, totalt RNA |
| Märkningsmål | cDNA |
| För användning med (applikation) | För generering av dubbelsträngat cDNA |
| Inkluderar etikett eller färgämne | Nej |
| För användning med (utrustning) | Affymetrix GeneChip™ |
| Visa mer |