Läs mer
Invitrogen™ Exponent™ VILO™ cDNA syntes-sats
Produktkod. 10704274
Change view
Antal reaktioner:
250 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10704274 250 reaktioner 250 reaktioner
10499763 50 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10704274 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11754250
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
5X VILO Reaction Mix (200μL) and a 10X SuperScript III Enzyme Blend (100μL), which contains: SuperScript III RT, RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor, and a proprietary helper protein
SuperScript VILO cDNA syntes-sats är utformat för att generera förstasträng-cDNA för tvåstegs-RT-qPCR-tillämpningar. Satsen levereras i tvårörsformat med VILO-reaktionsblandningen och en enzymmix i separata rör.
SuperScript VILO cDNA syntes-sats är utformat för att generera förstasträng-cDNA för tvåstegs-RT-qPCR-tillämpningar. Satsen levereras i tvårörsformat med VILO-reaktionsblandningen och en enzymmix i separata rör. Enzymmixen innehåller SuperScript III omvänt transkriptas (RT), en genetiskt modifierad MMLV RT som har reducerad RNas H-aktivitet och förbättrad termostabilitet för högeffektiv cDNA-syntes.
SuperScript VILO cDNA syntes-sats kan användas för att syntetisera cDNA från för ett brett spektrum av ingående RNA-mängder. Denna sats tillhandahåller den höga temperaturkapaciteten hos SuperScript III omvänt transkriptas i ett optimerat format för att generera förstasträngs-cDNA för användning i RT –qPCR.
Anteckningar
  • För överlägsen första-strängs cDNA-syntes i tvåstegs-RT-qPCR, prova SuperScript IV VILO mastermix (kat. nr. 11756050) eller SuperScript IV VILO mastermix med ezDNase-enzym (kat.nr 11766050).
  • I detta kit ingår EXPRESS tvåstegs-RT–qPCR-kit. Reagens tillhandahålls för 50 eller 250 20-μl cDNA-syntesreaktioner.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 5X VILO Reaction Mix, 1 000 μl
• 10X SuperScript III Enzyme Blend, 500 μl
Förvara vid – 5 till– 30 °C.
Detektionsmetod qPCR
Formatera Sats
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 60 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Kvantitet 250 reaktioner
Omvänt transkriptas SuperScript III
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 250 reaktioner
Reaktionsformat mastermix
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 10 kb
Utgångsmaterial RNA