Läs mer
Invitrogen™ Exponent™ VILO™ cDNA syntes-sats
Produktkod. p-4926559
Antal reaktioner:
250 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10499763
Brand: Invitrogen™ 11754050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
5X VILO Reaction Mix (200μL) and a 10X SuperScript III Enzyme Blend (100μL), which contains: SuperScript III RT, RNaseOUT Recombinant Ribonuclease Inhibitor, and a proprietary helper protein
SuperScript VILO cDNA syntes-sats är utformat för att generera förstasträng-cDNA för tvåstegs-RT-qPCR-tillämpningar. Satsen levereras i tvårörsformat med VILO-reaktionsblandningen och en enzymmix i separata rör.
SuperScript VILO cDNA syntes-sats är utformat för att generera förstasträng-cDNA för tvåstegs-RT-qPCR-tillämpningar. Satsen levereras i tvårörsformat med VILO-reaktionsblandningen och en enzymmix i separata rör. Enzymmixen innehåller SuperScript III omvänt transkriptas (RT), en genetiskt modifierad MMLV RT som har reducerad RNas H-aktivitet och förbättrad termostabilitet för högeffektiv cDNA-syntes.
SuperScript VILO cDNA syntes-sats kan användas för att syntetisera cDNA från för ett brett spektrum av ingående RNA-mängder. Denna sats tillhandahåller den höga temperaturkapaciteten hos SuperScript III omvänt transkriptas i ett optimerat format för att generera förstasträngs-cDNA för användning i RT –qPCR.
Anteckningar
  • För överlägsen första-strängs cDNA-syntes i tvåstegs-RT-qPCR, prova SuperScript IV VILO mastermix (kat. nr. 11756050) eller SuperScript IV VILO mastermix med ezDNase-enzym (kat.nr 11766050).
  • I detta kit ingår EXPRESS tvåstegs-RT–qPCR-kit. Reagens tillhandahålls för 50 eller 250 20-μl cDNA-syntesreaktioner.
Beställningsinfo
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 5X VILO Reaction Mix, 200 μl
• 10X SuperScript III enzymblandning, 100 μl
Förvara vid – 5 till– 30 °C.
Detektionsmetod qPCR
Formatera Sats
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 60 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Kvantitet 50 reaktioner
Omvänt transkriptas SuperScript III
Ribonukleas H-aktivitet Minskad
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 50 reaktioner
Reaktionsformat mastermix
Reagenstyp Omvänd transkription
Storlek (slutprodukt) Upp till 10 kb
Utgångsmaterial RNA