Läs mer
Invitrogen™ SureCast™ Löser buffert
Beskrivning
- Häll polyakrylamidgeler enkelt och säkert
- För användning med SureCast vertikalt gelsystem
- SureCast geler är designade för användning i Mini Gel Tank
Rekommenderad förvaring
Room Temperature
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 x 500 ml (1 L totalt) SureCast Buffertpaket för att lösa upp dem. Förvara i rumstemperatur. |
| Kvantitet | 2 x 500 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | SureCast |
| Produkttyp | Upplösningsbuffert |