Läs mer
Invitrogen™ SYBR™ Guld nukleinsyragelfläck (10 000X koncentrat i DMSO)
Produktkod. 10358492
Change view
Kvantitet:
500μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10358492 500μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10358492 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S11494
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Levereras som ett 10 000X koncentrat i DMSO.
Extremt känslig fluorescerande färg för detektion av nukleinsyror
Använd med UV-transilluminatorer Dark Reader , laserskanner eller blåljustransilluminatorer.
  • Ultra Sensitive: –25 100 gånger känsligare än etidiumbromid. Upptäck så lite som 25 pg DNA
  • Förbättrad DNA-kloningseffektivitet: Exciterbar med blåljusgenomlysning, som inte orsakar DNA-skador
  • Ökat förhållande mellan signal och bakgrund: Mer än 1000-faldig signalförstärkning när den är bunden till nukleinsyror
  • Mångsidig: Upptäcker dsDNA, ssDNA och RNA i naturliga, glyoxal-, formaldehyd- eller ureageler
FläckegenskaperSYBR Gold stain är ett patentskyddat osymmetriskt cyaninfärgämne som uppvisar> 1000-faldig fluorescensförbättring vid bindning till nukleinsyror och har ett högt kvantutbyte (∽ 0,6) vid bindning till dubbel- eller enkelsträngat DNA eller till RNA 1 . Excitationsmaxima för färgämnes-nukleinsyrakomplex är vid∽ 495nm och∽ 300nm och emissionsmaximum är∽ 537 nm.
FläckkänslighetSYBR Guldfläck är> 10 gånger känsligare än etidiumbromid för att detektera DNA och RNA i denaturerande urea-, glyoxal- och formaldehydgeler, även med 300 nm genomlysning. SYBR Guldfläckar har också visat sig vara mycket känsligare än SYBR Grön II-färgning för detektering av enkelsträngskonformationspolymorfism (SSCP)-produkter och är mycket känsligare än silverfärgning för detektering av dubbelsträngat DNA i naturliga polyakrylamidgeler.
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
1 Tuma RS, Beaudet MP, Jin X, Jones LJ, Cheung CY , Yue S, Singer VL. Karakterisering av SYBR Guld nukleinsyra gel färg: ett färgämne optimerat för användning med 300 nm ultravioletta transilluminatorer. Anal Biochem (1999) 268:278-288. (PMID: 10075818)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Levereras som ett 10 000X koncentrat i DMSO
Förvaras vid -20 °C, skyddat från ljus i en exsickator.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne SYBR Guld
Kvantitet 500μ L
Frakt skick Rumstemperatur
Målmolekyl RNA, DNA
Produkttyp Nukleinsyragelfärgning