Läs mer
Invitrogen™ SYBR™ Grön I nukleinsyragelfläck, 10 000X koncentrat i DMSO
Produktkod. 10207252
Change view
Kvantitet:
500μ L
1 ml
20 x 50μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
1ml
500µL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10207252 1 ml 1ml
10710004 500μ L 500µL
11540746 20 x 50μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10207252 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S7567
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Extremt känslig färg för att detektera dubbelsträngat DNA (dsDNA) i agaros- och polyakrylamidgeler
SYBR Green I ger större känslighet för dsDNA, vilket gör det särskilt användbart för analyser där närvaron av kontaminerande RNA eller ssDNA kan skymma resultat. Med exceptionellt låg bakgrundsfluorescens och spektrala egenskaper som nära matchar ljuskällor och filteruppsättningar i befintliga instrument, SYBR Green I stain är idealisk för användning med laserskanner.
Produktanvändning 1mL fläckar 100 minigeler.
  • Känslighet: minst fyra gånger högre än etidiumbromid för DNA i agarosgeler
  • Enkel att använda: geler indränkta i utspädd fläck kan visualiseras utan avsaltning
  • Kompatibilitet: med UV-transilluminatorer, geldokumentationssystem och laserskannrar
  • Flexibilitet: för användning med ett brett spektrum av applikationer, inklusive DNA-typning, PCR-baserade analyser, DNA-skadeanalyser, analys av komplexa prover och realtids-PCR-detektion
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Levereras som ett 10 000X koncentrat i DMSO
Förvaras vid -20 °C, skyddat från ljus i en exsickator.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne SYBR Grön I
Kvantitet 1 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Målmolekyl DNA
Produkttyp Nukleinsyragelfärgning