Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Grön I nukleinsyragelfläck, 10 000X koncentrat i DMSO
Description
SYBR Green I ger större känslighet för dsDNA, vilket gör det särskilt användbart för analyser där närvaron av kontaminerande RNA eller ssDNA kan skymma resultat. Med exceptionellt låg bakgrundsfluorescens och spektrala egenskaper som nära matchar ljuskällor och filteruppsättningar i befintliga instrument, SYBR Green I stain är idealisk för användning med laserskanner.
Produktanvändning 1mL fläckar 100 minigeler.
- Känslighet: minst fyra gånger högre än etidiumbromid för DNA i agarosgeler
- Enkel att använda: geler indränkta i utspädd fläck kan visualiseras utan avsaltning
- Kompatibilitet: med UV-transilluminatorer, geldokumentationssystem och laserskannrar
- Flexibilitet: för användning med ett brett spektrum av applikationer, inklusive DNA-typning, PCR-baserade analyser, DNA-skadeanalyser, analys av komplexa prover och realtids-PCR-detektion
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Order Info
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | •Levereras som ett 10 000X koncentrat i DMSO Förvaras vid -20 °C, skyddat från ljus i en exsickator. |
| Detekteringsplats | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Etikett eller färgämne | SYBR Grön I |
| Kvantitet | 500μ L |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Målmolekyl | DNA |
| Produkttyp | Nukleinsyragelfärgning |