Läs mer
Invitrogen™ SYBR™ Green II RNA Gel Stain, 10 000X koncentrat i DMSO
Produktkod. 10535203
Change view
Kvantitet:
500μ L
1 ml
20 x 50μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
1ml
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10535203 500μ L Varje
10463252 1 ml 1ml
11550746 20 x 50μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10535203 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S7564
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Visar ljus fluorescens när den är bunden till RNA och låg bakgrund i geler. Invitrogen™ SYBR™ Green II RNA Gel Stain, 10 000X koncentrat i DMSO är idealisk för användning med antingen formaldehyd/agaros eller polyakrylamidgeler.
SYBR Grön II RNA-gelfärgning är en av de mest känsliga färgämnena som är kända för att detektera RNA i elektroforetiska geler med hjälp av laserskannrar eller standard UV-transilluminatorer. Det är betydligt känsligare än etidiumbromid, den vanligaste färgen för att detektera nukleinsyror i geler.
Finns i tre bekväma förpackningsalternativ:
  • 500 μL (fläckar 50 minigel)
  • 1 ml (fläckar 100 minigeler)
  • 20x 50 μL (vardera fläckar 5 minigeler)— Undviker spill vid bearbetning av färre minigeler
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Levereras som ett 10 000X koncentrat i DMSO
Förvaras vid -20 °C, skyddat från ljus i en exsickator.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne SYBR Grön II
Kvantitet 500μ L
Frakt skick Rumstemperatur
Målmolekyl RNA
Produkttyp RNA-gelfärgning