Läs mer
Invitrogen™ SYBR™ Säker DNA-gelfärgning i 0,5X TBE
Beskrivning
SYBR Säker färg är mindre mutagen än etidiumbromid och erbjuder bättre känslighet än etidiumbromid. Levereras som en förblandad lösning som kan användas som en etidiumbromidlösning, antingen i gelén under elektroforeskörningen eller som en efterkörning. Bundet till nukleinsyror, den grönfluorescerande SYBR Säker färg har fluorescensexcitationsmaxima vid∽ 280 och∽ 502nm, och ett emissionsmaximum vid∽ 530 nm. SYBR Säker DNA-gelfärgning finns även tillgänglig som 4L (S-33101) färdig att använda lösning. De SYBR Safe DNA Gel Stain Starter Kit (S-33110, säljs separat) innehåller 1L SYBR Säker DNA-gelfärgning och ett fotografiskt filter (S-37100).
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Levereras som bruksfärdig lösning i 0,5X TBE Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. |
| Detekteringsplats | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Etikett eller färgämne | SYBR Säker |
| Produkttyp | DNA-gelfläck |
| Gröna funktioner | Mindre farligt |
| Kvantitet | 1 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Målmolekyl | DNA |