Läs mer
Invitrogen™ SYBR™ Säker DNA-gelfärgning i 0,5X TBE
Produktkod. 11550676
Change view
Kvantitet:
1 l
4 l
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11550676 4 l 4 L
10534623 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11550676 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S33101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Utvecklad speciellt för minskad mutagenicitet– för att vara säkrare än etidiumbromid för färgning av DNA i agaros- eller akrylamidgeler
SYBR Säker färg är mindre mutagen än etidiumbromid och erbjuder bättre känslighet än etidiumbromid. Levereras som en förblandad lösning som kan användas som en etidiumbromidlösning, antingen i gelén under elektroforeskörningen eller som en efterkörning. Bundet till nukleinsyror, den grönfluorescerande SYBR Säker färg har fluorescensexcitationsmaxima vid∽ 280 och∽ 502nm, och ett emissionsmaximum vid∽ 530 nm. SYBR Säker DNA-gelfärgning finns även tillgänglig som 4L (S-33101) färdig att använda lösning. De SYBR Safe DNA Gel Stain Starter Kit (S-33110, säljs separat) innehåller 1L SYBR Säker DNA-gelfärgning och ett fotografiskt filter (S-37100).
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Levereras som bruksfärdig lösning i 0,5X
TBE Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne SYBR Säker
Kvantitet 4 l
Frakt skick Rumstemperatur
Målmolekyl DNA
Produkttyp DNA-gelfärgning