Läs mer
Invitrogen™ SYBR™ Säker DNA-gelfärgning i 0,5X TBE
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4926801
Kvantitet:
1 l
4 l
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10534623
Brand: Invitrogen™ S33100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Utvecklad speciellt för minskad mutagenicitet– för att vara säkrare än etidiumbromid för färgning av DNA i agaros- eller akrylamidgeler
SYBR Säker färg är mindre mutagen än etidiumbromid och erbjuder bättre känslighet än etidiumbromid. Levereras som en förblandad lösning som kan användas som en etidiumbromidlösning, antingen i gelén under elektroforeskörningen eller som en efterkörning. Bundet till nukleinsyror, den grönfluorescerande SYBR Säker färg har fluorescensexcitationsmaxima vid∽ 280 och∽ 502nm, och ett emissionsmaximum vid∽ 530 nm. SYBR Säker DNA-gelfärgning finns även tillgänglig som 4L (S-33101) färdig att använda lösning. De SYBR Safe DNA Gel Stain Starter Kit (S-33110, säljs separat) innehåller 1L SYBR Säker DNA-gelfärgning och ett fotografiskt filter (S-37100).
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Levereras som bruksfärdig lösning i 0,5X
TBE Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne SYBR Säker
Produkttyp DNA-gelfläck
Gröna funktioner Mindre farligt
Kvantitet 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Målmolekyl DNA