Läs mer
Invitrogen™ SYBR™ Säker DNA-gelfläck
Produktkod. 10328162
Change view
Kvantitet:
400μ L
Förpackningsstorlek:
400µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10328162 400μ L 400µL
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10328162 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S33102
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Levereras som ett 10 000X koncentrat i DMSO.
Mycket känslig färg för visualisering av DNA i agaros- eller akrylamidgeler
SYBR Safe stain är speciellt formulerad för att vara ett mindre farligt alternativ till etidiumbromid som kan använda antingen blått ljus eller UV-excitation.
  • Minskar exponeringen för mycket mutagen etidiumbromid och skadligt UV-ljus
  • Ökar känsligheten genom att minska ospecifik bakgrundsfluorescens
  • Använd i stället för etidiumbromid för alla färgningsapplikationer, inklusive RNA-färgning
  • Mindre farligt
En bättre DNA-färgningSYBR Safe DNA Gel Stain är ett bättre nukleinsyrafärgningsreagens för molekylärbiologiska tillämpningar. Säkrare än etidiumbromidSYBR Safe DNA Gel Stain har formulerats och utvärderats specifikt i en rad toxicitetstester med resultat som tyder på att den är mindre mutagen och säkrare än etidiumbromid. Ett oberoende laboratorium visade minskad mutagenicitet av SYBR Säker fläck jämfört med etidiumbromid med Ames-testet. Minska ytterligare exponeringsrisken genom att använda synligt blått ljus med SYBR Säker fläck snarare än UV-belysning, speciellt när du utför exponeringsintensiva protokoll som att skära band ur geler.
Utmärkt känslighetSYBR Säker färgning erbjuder utmärkt känslighet i nukleinsyravisualisering och dokumentationstillämpningar med antingen UV-excitation eller blåljus-excitation. När den är bunden till nukleinsyror, den grön-fluorescerande SYBR Säker färg har fluorescensexcitationsmaxima vid∽ 280 och∽ 502nm, och ett emissionsmaximum vid∽ 530 nm. Plus, när den används med blåljusbelysning, SYBR Säker färg har mindre bakgrundsfluorescens än etidiumbromidfärgade –geler belysta med UV-ljus.
Lätt att användaSYBR Säker färg levereras som ett 10 000X koncentrat i DMSO som kan användas som en lösning av etidiumbromid. SYBR Säker fläck kan också blandas in i en agarosgel för färgning under elektrofores eller så kan gelén inkuberas i en lösning av SYBR Säker fläck efter elektrofores.
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Levereras som ett 10 000X koncentrat
i DMSO Förvaras i rumstemperatur i originalbehållaren.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne SYBR Säker
Kvantitet 400μ L
Frakt skick Rumstemperatur
Målmolekyl DNA
Produkttyp DNA-gelfärgning