Läs mer
Invitrogen™ SYBR™ Säker DNA-gelfärgning i 1X TAE
Beskrivning
SYBR Safe™ fläcken är inte bara mindre mutagen än etidiumbromid, men SYBR Safe™ ′Fläckens detektionskänslighet är bättre än för etidiumbromid. SYBR Safe™ färgen kommer som en förblandad lösning som kan användas precis som en etidiumbromidlösning, antingen i gelén under elektroforeskörningen eller som en efterkörning. Bundet till nukleinsyror, den grönfluorescerande SYBR Safe™ fläcken har fluorescensexcitationsmaxima vid∼ 280 och∼ 502nm, och ett emissionsmaximum vid∼ 530 nm.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Levereras som bruksfärdig lösning i 1X TAE Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. |
| Detekteringsplats | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Etikett eller färgämne | SYBR Säker |
| Produkttyp | DNA-gelfläck |
| Gröna funktioner | Mindre farligt |
| Kvantitet | 4 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Målmolekyl | DNA |