Läs mer
Invitrogen™ Safe Imager™ Betraktningsglasögon
Produktkod. 10694463
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
10694463 1 vardera
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10694463 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S37103
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Jag parar Safe Imager™ betraktningsglasögon
För användning med Safe Imager™ blått ljus transilluminator
De Safe Imager glasögon tillåter visualisering av gelband utan användning av Safe Imager bärnstensfärgat filter för att underlätta bandexcision.
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Jag parar Safe Imager™ betraktningsglasögon
För användning med (utrustning) Safe Imager™
Produktlinje SYBR Säker
Typ Betraktningsglas
Kvantitet 1 vardera