Läs mer
Invitrogen™ T-REx™ -293 Celllinje
Produktkod. 10317892
Change view
Kvantitet:
1 x 107 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10317892 1 x 107 celler Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10317892 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R71007
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Betydande tids- och ansträngningsbesparingar när du använder T-REx™ System
T-REx-cellinjer uttrycker stabilt tetracyklinrepressorproteinet. T-REx-cellinjerna testas funktionellt genom transient transfektion med den positiva kontrollvektorn pcDNA 4/™TO/ lac Z. T-REx-cellinjer uppvisar extremt låga basala uttrycksnivåer i det undertryckta tillståndet och högt uttryck vid induktion med tetracyklin.
Däggdjursuttryck, däggdjursexpressionscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reglerat uttryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 107 celler levereras frysta i 1 ml 90 % komplett medium och 10 % DMSO. Förvaras i flytande kväve. Cellerna är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Celllinje T-REx-293 cellinje
Art Människa
Antal celler 1 x 10 7
Produktlinje T-REx
Kvantitet 1 x 107 celler