Läs mer
Invitrogen™ T-REx™ -HeLa Cell Line
Produktkod. 10032662
Change view
Kvantitet:
1 x 107 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10032662 1 x 107 celler Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10032662 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R71407
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Uttrycker stabilt tetracyklinrepressorproteinet
T-REx™ Celllinjer uttrycker stabilt tetracyklinrepressorproteinet (Tabell 1). De sparar betydande tid och ansträngning när du använder T-REx™ systemet. T-REx™ Cellinjerna testas funktionellt genom transienttransfektion med den positiva kontrollvektorn pcDNA™4⁄TO⁄lacZ. T-REx™ Celllinjer uppvisar extremt låga basaluttrycksnivåer i det förtryckta tillståndet och hög uttrycksnivå vid induktion med tetracyklin (Figur 1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 107 celler levereras frysta i 1 ml 90 % komplett medium och 10 % DMSO. Förvaras i flytande kväve. Cellerna är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Celllinje T-REx-HeLa cellinje
Art Människa
Antal celler 1 x 10 7
Produktlinje T-REx
Kvantitet 1 x 107 celler