Läs mer
Gibco™ pcDNA ™5/TO Mammalian Expression Vector
Produktkod. 11560806
Change view
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
20µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11560806 20μ g 20µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560806 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer V103320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12700.00 SEK
    10668.00 SEK / 20µg
    Save 2032.00 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En 5,7 kb expressionsvektor med användning av den kompletta CMV-promotom
  • Lägger till kontrollelement från bakteriell tetracyklinresistensoperon för att effektivt undertrycka och avtrycka transkription från starka däggdjurspromotorsekvenser
  • Tillåter tetracyklinreglerat uttryck av gen av intresse i däggdjursvärdceller som uttrycker et repressor (TetR)
Däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reglerat uttryck, målinriktad integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Leveranstyp Transfektion
Inducerande medel Tetracyklin
Promotor CMV/TO
Produkttyp Pichia uttrycksvektor
Urvalsagent (eukaryot) Hygromycin
Innehåll och lagring Förvara pcDNA5/TO vid -20 °C
Protein Tag Otaggad
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 20μ g
Vektor pcDNA
Produktlinje Expi293, T-REx, pcDNA
För användning med (applikation) Reglerat uttryck