Läs mer
Invitrogen™ T4 DNA-ligas (1 U/μ L)
Beskrivning
Innehåller
Vial of 5X reaction buffer (250mM Tris-HCl (pH 7.6), 50mM MgCl2, 5mM ATP, 5mM DTT, 25% (w/v) polyethylene glycol-8000)
T4 DNA-ligas katalyserar bildningen av fosfodiesterbindningar i närvaro av ATP mellan dubbelsträngade DNA med 3'hydroxyl- och 5'fosfatändar. Enkelsträngade nukleinsyror är inte substrat för detta enzym.
- Optimerar ligering på 5 minuter
- Källa: Renad från E. coli lambda lysogen NM989
- Prestanda- och kvalitetstestning: Endodeoxiribonukleas-, 3'- och 5'-exodeoxiribonukleasanalyser; ligationseffektivitet testad
- Enhetsdefinition: En enhet katalyserar utbyte av 1nmol 32P -märkt pyrofosfat till ATP på 20 min. vid 37 °C. En enhet är lika med ungefär 300 kohesiva ändligeringsenheter
- Enhetsreaktionsbetingelser: 66 mM Tris-HCl (pH 7,6), 6,6 mM MgCl2 , 10 mM DTT, 66 Mμ ATP 3,3 μM32P -märkt pyrofosfat och enzym i 0,1 ml under 20 min. vid 37 °C
ChIP-on-Chip, Kromatinbiologi, Kloning, RNAi, Epigenetik& Icke-kodande RNA-forskning, restriktionsenzymkloning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 U/μl |
| Innehåll och lagring | T4 DNA-ligas levereras med en injektionsflaska med 5X reaktionsbuffert [250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM MgCl2 , 5 mM ATP , 5 mM DTT, 25 % (vikt/volym) polyetylenglykol-8000]. Förvara vid -20 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Enzym | Ligase |
| Kompatibel buffert | DNA-ligasbuffert, 5X reaktionsbuffert |
| Kvantitet | 100 U |
| Produkttyp | T4 DNA-ligas |