Läs mer
Invitrogen™ T4 DNA-ligas (1 U/μ L)
Produktkod. 10534613
Change view
Kvantitet:
100 U
4 x 500 U
500 U
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10534613 500 U Varje
10124752 100 U Varje
11558726 4 x 500 U Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10534613 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15224025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 SEK
    2296.65 SEK / 500 enheter
    Save 173.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Vial of 5X reaction buffer (250mM Tris-HCl (pH 7.6), 50mM MgCl2, 5mM ATP, 5mM DTT, 25% (w/v) polyethylene glycol-8000)
Idealisk för kloning (ligering med trubbig ände eller kohesiv ände) och för att lägga till linkers eller adaptrar till trubbigt DNA
T4 DNA-ligas katalyserar bildningen av fosfodiesterbindningar i närvaro av ATP mellan dubbelsträngade DNA med 3'hydroxyl- och 5'fosfatändar. Enkelsträngade nukleinsyror är inte substrat för detta enzym.
  • Optimerar ligering på 5 minuter
  • Källa: Renad från E. coli lambda lysogen NM989
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Endodeoxiribonukleas-, 3'- och 5'-exodeoxiribonukleasanalyser; ligationseffektivitet testad
  • Enhetsdefinition: En enhet katalyserar utbyte av 1nmol 32P -märkt pyrofosfat till ATP på 20 min. vid 37 °C. En enhet är lika med ungefär 300 kohesiva ändligeringsenheter
  • Enhetsreaktionsbetingelser: 66 mM Tris-HCl (pH 7,6), 6,6 mM MgCl2 , 10 mM DTT, 66 Mμ ATP 3,3 μM32P -märkt pyrofosfat och enzym i 0,1 ml under 20 min. vid 37 °C
ChIP-on-Chip, Kromatinbiologi, Kloning, RNAi, Epigenetik& Icke-kodande RNA-forskning, restriktionsenzymkloning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 U/μl
Innehåll och lagring T4 DNA-ligas levereras med en injektionsflaska med 5X reaktionsbuffert [250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM MgCl2 , 5 mM ATP , 5 mM DTT, 25 % (vikt/volym) polyetylenglykol-8000]. Förvara vid -20 °C.
Frakt skick Torr is
Enzym Ligase
Kompatibel buffert 5X reaktionsbuffert
Kvantitet 500 U
Produkttyp T4 DNA-ligas