Läs mer
Invitrogen™ T4 DNA-ligas (5 U/μ L)
Beschreibung
Beinhaltet
T4 DNA-ligas levereras med en injektionsflaska med 5X reaktionsbuffert [250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM MgCl2 , 5 mM ATP , 5 mM DTT, 25 % (vikt/volym) polyetylenglykol-8000].
Det unika T4 DNA Ligase buffert optimerar ligering, som kan utföras på 5 minuter. Enkelsträngade nukleinsyror är inte substrat för detta enzym.
Enhetsdefinition: En enhet katalyserar utbytet av 1nmol 32P -märkt pyrofosfat till ATP på 20 min. vid 37 °C. (En enhet är lika med cirka 300 kohesiva ändligeringsenheter.)
Enhetsreaktionsförhållanden: 66 mM Tris-HCl (pH 7,6), 6,6 mM MgCl2, 10 mM DTT, 66 Mμ ATP 3,3 μM32P -märkt pyrofosfat och enzym i 0,1 ml under 20 min. vid 37 °C.
Bestellinformation
Leveransvillkor: Torr is
Spezifikation
Spezifikation
| Koncentration | 5 U/μ l |
| Innehåll och lagring | T4 DNA-ligas levereras med en injektionsflaska med 5X reaktionsbuffert [250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM MgCl2 , 5 mM ATP , 5 mM DTT, 25 % (vikt/volym) polyetylenglykol-8000]. Förvara vid -20 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Enzym | Ligase |
| Kompatibel buffert | 5X reaktionsbuffert |
| Kvantitet | 250 U |
| Produkttyp | T4 DNA-ligas |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.