Läs mer
Invitrogen™ T4 DNA-ligasbuffert
Produktkod. 10063062
Kvantitet:
2 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10063062
Brand: Invitrogen™ 46300018
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
T4 DNA Ligase buffert optimerar ligering, som kan utföras på 5 minuter
  • Som levereras med T4 DNA-ligas
  • Formulering: 250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM MgCl2 , 5 mM ATP , 5 mM DTT, 25 % (vikt/volym) polyetylenglykol-8000
Kloning (ligering med trubbig ände eller kohesiv ände), Lägga till linkers eller adaptrar till trubbigt DNA, chip-på-chip, kromatinbiologi, kloning, RNAi, epigenetik& Icke-kodande RNA-forskning, restriktionsenzymkloning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T4 DNA-ligas levereras med en injektionsflaska med 5X reaktionsbuffert [250 mM Tris-HCl (pH 7,6), 50 mM MgCl2 , 5 mM ATP , 5 mM DTT, 25 % (vikt/volym) polyetylenglykol-8000]. Förvara vid -20 °C.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Kompatibel buffert 5X reaktionsbuffert
Kvantitet 2 x 1 mL
Produkttyp T4 DNA-ligasbuffert