Läs mer
Invitrogen™ T4 DNA-polymeras
Produktkod. 10164552
Change view
Kvantitet:
250 U
50 U
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10164552 50 U Varje
10043202 250 U Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10164552 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18005017
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
T4 DNA Polymerase is supplied with a vial of 5X T4 DNA Polymerase buffer [165mM Tris acetate (pH 7.9), 330mM sodium acetate, 50mM magnesium acetate, 5mM DTT].
DNA-polymeras med 3'-exodeoxiribonukleasaktivitet, men inte 5'a3' exodeoxiribonukleasaktivitet
  • Tillämpningar: Märkning av dubbelsträngat linjärt DNA genom ersättningssyntes, Oligonukleotidriktad, platsspecifik mutagenes, 3'-ändmärkning av dubbelsträngat DNA, polering av både 5' eller 3 överhäng för att göra trubbiga ändar
  • Källa: Renad från E. coli som uttrycker T4 DNA-polymerasgen på en plasmid
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Enkel- och dubbelsträngade endodeoxiribonukleas- och fosfatasanalyser; exodeoxiribonukleas- och polymerasaktiviteter testade
  • Enhetsdefinition: En enhet innehåller 10 nmol total deoxiribonukleotid i syrautfällbart material på 30 minuter. vid 37°C med °användning av DNas I-nicked DNA som mallprimer
  • Enhetsreaktionsbetingelser: 50 mM glycin-NaOH (pH 8,8), 16,6 mM ( NH4 ) 2S04 , 6 mM MgCl2 , 6,5 M EDTA, μ10 mM 2-merkaptoetanol, 0,165 mg/ml 6 mM BSA-DNA, 1,165 mg /ml, BSA I-l, salmonnickas-DNA, 1,1. 0,33 mM dCTP, 0,33 mM dATP, 0,33 mM dGTP, 0,33 mM dTTP, 76 nM [ 3H]dTTP och enzym i 0,1 ml under 30 min. vid 37 °C
  • A T4 DNA Polymerase Technical Bulletin finns tillgänglig
ChIP-on-Chip, kromatinbiologi, kloning, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, restriktionsenzymkloning
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T4 DNA Polymerase levereras med en injektionsflaska med 5X T4 DNA-polymerasbuffert [165 mM Tris-acetat (pH 7,9), 330 mM natriumacetat, 50 mM magnesiumacetat, 5 mM DTT]. Förvara vid -20 °C.
Beskrivning DNA-polymeras
Form Vätska
Polymeras T4 DNA-polymeras
Exonukleasaktivitet 3' - 5'
Kvantitet 50 U
Frakt skick Våt is
Hot Start Nej