Läs mer
Invitrogen™ T4 DNA-polymeras
Produktkod. p-4921666
Kvantitet:
250 U
50 U
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10164552
Brand: Invitrogen™ 18005017
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
T4 DNA Polymerase is supplied with a vial of 5X T4 DNA Polymerase buffer [165mM Tris acetate (pH 7.9), 330mM sodium acetate, 50mM magnesium acetate, 5mM DTT].
DNA-polymeras med 3'-exodeoxiribonukleasaktivitet, men inte 5'a3' exodeoxiribonukleasaktivitet
  • Tillämpningar: Märkning av dubbelsträngat linjärt DNA genom ersättningssyntes, Oligonukleotidriktad, platsspecifik mutagenes, 3'-ändmärkning av dubbelsträngat DNA, polering av både 5' eller 3 överhäng för att göra trubbiga ändar
  • Källa: Renad från E. coli som uttrycker T4 DNA-polymerasgen på en plasmid
  • Prestanda- och kvalitetstestning: Enkel- och dubbelsträngade endodeoxiribonukleas- och fosfatasanalyser; exodeoxiribonukleas- och polymerasaktiviteter testade
  • Enhetsdefinition: En enhet innehåller 10 nmol total deoxiribonukleotid i syrautfällbart material på 30 minuter. vid 37°C med °användning av DNas I-nicked DNA som mallprimer
  • Enhetsreaktionsbetingelser: 50 mM glycin-NaOH (pH 8,8), 16,6 mM ( NH4 ) 2S04 , 6 mM MgCl2 , 6,5 M EDTA, μ10 mM 2-merkaptoetanol, 0,165 mg/ml 6 mM BSA-DNA, 1,165 mg /ml, BSA I-l, salmonnickas-DNA, 1,1. 0,33 mM dCTP, 0,33 mM dATP, 0,33 mM dGTP, 0,33 mM dTTP, 76 nM [ 3H]dTTP och enzym i 0,1 ml under 30 min. vid 37 °C
  • A T4 DNA Polymerase Technical Bulletin finns tillgänglig
ChIP-on-Chip, kromatinbiologi, kloning, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, restriktionsenzymkloning
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T4 DNA Polymerase levereras med en injektionsflaska med 5X T4 DNA-polymerasbuffert [165 mM Tris-acetat (pH 7,9), 330 mM natriumacetat, 50 mM magnesiumacetat, 5 mM DTT]. Förvara vid -20 °C.
Beskrivning DNA-polymeras
Form Vätska
Polymeras T4 DNA-polymeras
Exonukleasaktivitet 3' - 5'
Kvantitet 50 U
Frakt skick Våt is
Hot Start Nej