Läs mer
Invitrogen™ T7 Promoter Primer
Beskrivning
Thermo Fisher Scientific erbjuder primers för PCR-amplifiering som kompletterar många av de vektorer som för närvarande finns tillgängliga. T7 Promoter Primer känns igen av T7 RNA-polymeras och används vanligtvis för att reglera genuttryck av rekombinanta proteiner. Efterföljande rekombinanta proteiner kan användas för ytterligare nedströms forskningsapplikationer.
T7 Promoter Primer-funktioner inkluderar:
• Avsaltades och renades genom gelfiltrering
• Analyserades för funktion genom PCR-amplifiering
• Tillhandahålls i 2μ g
kvantitet Tillämpningar
•Sanger-sekvensering
• PCR-amplifiering
T7-primersekvens: 5´ - TAATACGACTCACTATAGGG- 3´
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Promotor | T7 |
| Produkttyp | Primer |
| Innehåll och lagring | •T7 Promoter Primer (2μ g) Förvaras i frysen kl– 20 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Primer Längd | 20-mer |
| Primersekvens | 5 ́d[TAATACGACTCACTATAGGG]3 ́ |
| Reningsmetod | Gelrenad |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Primer | T7 |
| Kvantitet | 2μ g |
| För användning med (applikation) | PCR-förstärkning |
| Visa mer |