Läs mer
Invitrogen™ T7 RNA-polymeras
Produktkod. 11528906
Change view
Kvantitet:
2 500 U
2 x 2500 U
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11528906 2 x 2500 U Paket med 2
10093062 2 500 U Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11528906 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18033100
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
T7 RNA Polymerase is supplied with a vial of 5X reaction buffer [200mM Tris-HCl (pH 8.0), 40mM MgCl2 , 10mM spermidine-(HCl)3 , 125mM NaCl], vial of 100mM DTT.
DNA-beroende RNA-polymeras med hög specificitet för bakteriofag T7-promotorsekvenser
Syntetiserar stora mängder RNA från DNA insatt i en transkriptionsvektor nedströms från en T7-promotor. En teknisk bulletin för T7 RNA Polymerase finns tillgänglig.
  • Användning: Syntes av märkta och omärkta RNA-transkript.
  • Källa: Renad från E. coli som uttrycker T7 RNA-polymerasgenen på en plasmid
  • Prestanda- och kvalitetstestning: 3'- och 5'-exodeoxiribonukleas-, ribonukleas- och DNA-nicking-analyser; prestanda i en transkriptionsreaktion
  • Enhetsdefinition: En enhet hydrolyserar 1 nMol ribonukleotid till syrautfällbart material på 1 timme vid 37 C med °användning av en T7-transkriptionsvektor som mall
  • Enhetsreaktionsförhållanden: 40 mM Tris-HCl (pH 8,0), 25 mM NaCl, 8 mM MgCl2, 2 mM spermidin-(HCl) 3 , 5 mM DTT, 0,4 mM ATP , 0,4 mM CTP, 0,4 mM GTP, 0,4 mM UTP, 1 μCi [ 3H]GTP, 1 μg Sph I-skuren pT7L13 och enzym i 50 μL under 10 min. vid 37 °C
Cellfritt proteinuttryck för funktionell analys, cellfritt proteinuttryck för strukturanalys, cellfritt (in vitro) uttryck, genuttrycksanalys och genotypning, in vitro-transkription, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T7 RNA-polymeras (50 U/μ L) förses med en ampull med 5X reaktionsbuffert [200 mM Tris-HCl (pH 8,0), 40 mM MgCl2 , 10 mM spermidin-(HCl) 3 , 125 mM NaCl], flaska med 100 mM DTT. Förvara vid -20 °C.
Polymeras T7 RNA-polymeras
Promotor T7
Kvantitet 2 x 2500 U