Läs mer
Invitrogen™ T7 RNA-polymeras
Produktkod. p-4921667
Kvantitet:
2 500 U
2 x 2500 U
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10093062
Brand: Invitrogen™ 18033019
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
T7 RNA Polymerase is supplied with a vial of 5X reaction buffer [200mM Tris-HCl (pH 8.0), 40mM MgCl2 , 10mM spermidine-(HCl)3 , 125mM NaCl], vial of 100mM DTT.
DNA-beroende RNA-polymeras med hög specificitet för bakteriofag T7-promotorsekvenser
Syntetiserar stora mängder RNA från DNA insatt i en transkriptionsvektor nedströms från en T7-promotor. En teknisk bulletin för T7 RNA Polymerase finns tillgänglig.
  • Användning: Syntes av märkta och omärkta RNA-transkript.
  • Källa: Renad från E. coli som uttrycker T7 RNA-polymerasgenen på en plasmid
  • Prestanda- och kvalitetstestning: 3'- och 5'-exodeoxiribonukleas-, ribonukleas- och DNA-nicking-analyser; prestanda i en transkriptionsreaktion
  • Enhetsdefinition: En enhet hydrolyserar 1 nMol ribonukleotid till syrautfällbart material på 1 timme vid 37 C med °användning av en T7-transkriptionsvektor som mall
  • Enhetsreaktionsförhållanden: 40 mM Tris-HCl (pH 8,0), 25 mM NaCl, 8 mM MgCl2, 2 mM spermidin-(HCl) 3 , 5 mM DTT, 0,4 mM ATP , 0,4 mM CTP, 0,4 mM GTP, 0,4 mM UTP, 1 μCi [ 3H]GTP, 1 μg Sph I-skuren pT7L13 och enzym i 50 μL under 10 min. vid 37 °C
Cellfritt proteinuttryck för funktionell analys, cellfritt proteinuttryck för strukturanalys, cellfritt (in vitro) uttryck, genuttrycksanalys och genotypning, in vitro-transkription, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring T7 RNA-polymeras levereras med en flaska med 5X reaktionsbuffert [200 mM Tris-HCl (pH 8,0), 40 mM MgCl2 , 10 mM spermidin-(HCl) 3 , 125 mM NaCl], flaska med 100 mM DTT. Förvara vid -20 °C.
Frakt skick Våt is
Polymeras T7 RNA-polymeras
Promotor T7
Kvantitet 2 500 U