Läs mer
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, med pCR ™II Vector, utan kompetenta celler
Produktkod. 10442832
Change view
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10442832 20 reaktioner Varje
10266302 40 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10442832 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K207020
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Ger snabb, ettstegs kloningsstrategi för direkt infogningTaq -amplifierad PCR-produkt till plasmidvektor
T7- och Sp6-promotorerna för pCRII-vektorn tillåter in vitro- transkription av insättningen för att producera sens- eller antisens-produkter. De TA Cloning Kit Dual Promoter använder pCRII-kloningsvektorn och ExpressLink T4 DNA-ligas för att generera en ligeringsprodukt i ett femton minuters ligeringssteg vid rumstemperatur. Reaktioner ger vanligtvis resultat> 80 % rekombinanter innehållande inlägg.
  • Snabbt och bekvämt: 15 minuters ligering i rumstemperatur
  • Effektiv: blå/vit avskärmning och> 80% kloner med korrekt infogning
  • Flexibel: val av kanamycin- eller ampicillinresistens för flexibelt val av antibiotika
  • Problemfritt: eliminerar alla enzymatiska modifieringar av PCR-produkten
  • Strömlinjeformad: kräver inte användning av PCR-primrar som innehåller restriktionsställen
  • 3'-T överhäng för direkt ligering avTaq -förstärkta PCR-produkter
  • T7- och Sp6-promotorer för in vitro RNA-transkription och sekvensering
  • Mångsidig polylinker med flankerande Eco R I-platser för enkel utskärning av skär
  • M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
  • Kloningsmetod: Restriktionsenzym/MCS
  • Hur TA Cloning Fabrik
  • Taqpolymeras har icke-mallberoende aktivitet som adderar enstaka deoxyadenosin (A) till 3'-ändarna av PCR-produkter
  • Linjäriserad vektor som tillhandahålls i detta kit har enstaka 3'-deoxitymidin (T)-rester
  • Tillåter PCR-inlägg att ligera effektivt med vektor
  • Kitkonfigurationer
  • TA Cloning Satsen erbjuds i en mängd olika konfigurationer: med One Shot INVF' Chemically Competent E. coli (K2050-01 och K2050-40), One Shot TOP10F' Chemically Competent E. coli (K2060-01 och K2060-40), och utan kompetenta celler (K2750-20 och K2750-200- och K2750-40- och 4-action kit)
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieinnehåll TOP10
Bakterie- eller jäststam Ingår ej
Kloningsmetod TA Cloning
Innehåll och lagring Detta kit innehåller linjäriserad ™pCR II-vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligas, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffert, dNTPs, 10X PCR-buffert, sterilt vatten och kontroller.
Förvara alla komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Formatera Sats
För användning med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje TA Cloning
Produkttyp Kloningssats
Promotor T7, SP6
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor pCRII