Läs mer
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med pCR ™2.1 Vector och One Shot™ INV αF' kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10573263
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Vektor:
pCR2.1
pCRII
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Codice prodotto. 10573263
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ K200040
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Snabb, ettstegs kloningsstrategi för direkt infogningTaq -amplifierad PCR-produkt till plasmidvektor
De TA Cloning Kit använder pCR2.1-kloningsvektorn och ExpressLink T4 DNA-ligas för att generera en ligeringsprodukt i ett 15-minuters ligeringssteg vid rumstemperatur. Reaktioner ger vanligtvis resultat> 80 % rekombinanter innehållande inlägg.
  • Snabbt och bekvämt: 15 minuters ligering i rumstemperatur
  • Effektiv: blå/vit avskärmning och> 80% kloner med korrekt infogning
  • Flexibel: val av kanamycin- eller ampicillinresistens för flexibelt val av antibiotika
  • Problemfritt: eliminerar alla enzymatiska modifieringar av PCR-produkten
  • Strömlinjeformad: kräver inte användning av PCR-primrar som innehåller restriktionsställen
  • 3'-T överhäng för direkt ligering avTaq -förstärkta PCR-produkter
  • T7-promotor för in vitro RNA-transkription och sekvensering
  • Mångsidig polylinker med flankerande Eco R I-platser för enkel utskärning av skär
  • M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
  • Taqpolymeras har icke-mallberoende aktivitet som adderar enstaka deoxiadenosin (A) till 3'-ändarna av PCR-produkter
  • Linjäriserad vektor som tillhandahålls i har enstaka 3'-deoxitymidin (T)-rester
  • Tillåter PCR-inlägg att ligera effektivt med vektor
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Bakterie- eller jäststam INV αF ́
Celltyp Kemiskt kompetent E. coli
Kloningsmetod TA Cloning
Innehåll och lagring TA Cloning™ kit innehåller linjäriserad ™pCR 2.1 vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligas, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffert, dNTPs, 10X PCR-buffert, sterilt vatten och kontroller. De kompetenta cellsatserna innehåller ett Shot™ kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en superspolad kontrollplasmid.
Store One Shot™E. coli vid -80 °C. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Formatera Sats
För användning med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 40 reaktioner
Produktlinje One Shot
Produkttyp Kloningssats
Promotor T7
Kvantitet 40 reaktioner
Vektor pCR2.1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TA Cloning Kit, with pCR 2.1 Vector and One Shot INV
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Consigli di prudenza
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Mercaptoethanol, Hydrogen chloride
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado