Läs mer
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med pCR ™2.1 Vector och One Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10564993
Change view
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Vektor:
pCR2.1
pCRII
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Vektor Förpackningsstorlek
10564993 40 reaktioner pCR2.1 Varje
10093092 20 reaktioner pCRII Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10564993 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K204040
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Ger en snabb kloningsstrategi i ett steg för att direkt infoga enTaq -amplifierad PCR-produkt till en plasmidvektor. Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med ™pCR 2.1 Vector och One Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli finns i 20- och 40-reaktionssatsstorlekar.
De TA Cloning™ Kit använder pCR ™2.1 kloningsvektor och ExpressLink™ T4 DNA-ligas för att generera en ligeringsprodukt i ett femton minuters ligeringssteg vid rumstemperatur. Reaktioner ger vanligtvis resultat> 80 % rekombinanter innehållande inlägg.
  • Snabb& Bekväm —15 minuters ligering i rumstemperatur
  • Effektiv —blå/vit screening och >80 % kloner med korrekt infogning
  • Flexibelt —Val av kanamycin- eller ampicillinresistens för flexibelt val av antibiotika
  • Problemfritt —Eliminerar alla enzymatiska modifieringar av PCR-produkten
  • Strömlinjeformad —Kräver inte användning av PCR-primrar som innehåller restriktionsställen
pCR ™2.1-vektorn tillhandahåller:
  • 3′ -T överhäng för direkt ligering avTaq -förstärkta PCR-produkter
  • T7-promotor för in vitro RNA-transkription och sekvensering
  • Mångsidig polylinker med flankerande Eco R I-platser för enkel utskärning av skär
  • M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
Hur TA Cloning™ Fabrik
Taq polymeras har en icke-mallberoende aktivitet som lägger till en enda deoxyadenosin (A) till de 3′ ändarna av PCR-produkter. Den linjäriserade vektorn som tillhandahålls i detta kit har singel 3′ deoxitymidin (T)-rester. Detta gör att PCR-insättningar kan ligera effektivt med vektorn.
Andra kitkonfigurationer
TA Cloning™ Kit erbjuds också utan kompetenta celler (K2020-20, K2020-40), med One Shot™ INVF kemiskt kompetent E. coli (K2000-01, K2000-40) eller med en Shot™ TOP10F Kemiskt kompetent E. coli (K2030-01, K2030-40).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam TOP10
Celltyp Kemiskt kompetent E. coli
Kloningsmetod TA Cloning
Innehåll och lagring TA Cloning™ kit innehåller linjäriserad ™pCR 2.1 vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligas, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffert, dNTPs, 10X PCR-buffert, sterilt vatten och kontroller. De kompetenta cellsatserna innehåller ett Shot™ kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en superspolad kontrollplasmid.
Store One Shot™E. coli vid -80 °C. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Formatera Sats
För användning med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 40 reaktioner
Produktlinje One Shot
Produkttyp Kloningssats
Promotor T7
Kvantitet 40 reaktioner
Vektor pCR2.1
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TA Cloning Kit, with pCR 2.1 Vector and One Shot TOP10 Chemically Competent E. coli
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol, Hydrogen chloride