Läs mer
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med pCR ™2.1 Vector och One Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. p-4924887
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Vektor:
pCR2.1
pCRII
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10093092
Brand: Invitrogen™ K204001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ger en snabb kloningsstrategi i ett steg för att direkt infoga enTaq -amplifierad PCR-produkt till en plasmidvektor. Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med ™pCR 2.1 Vector och One Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli finns i 20- och 40-reaktionssatsstorlekar.
De TA Cloning™ Kit använder pCR ™2.1 kloningsvektor och ExpressLink™ T4 DNA-ligas för att generera en ligeringsprodukt i ett femton minuters ligeringssteg vid rumstemperatur. Reaktioner ger vanligtvis resultat> 80 % rekombinanter innehållande inlägg.
  • Snabb& Bekväm —15 minuters ligering i rumstemperatur
  • Effektiv —blå/vit screening och >80 % kloner med korrekt infogning
  • Flexibelt —Val av kanamycin- eller ampicillinresistens för flexibelt val av antibiotika
  • Problemfritt —Eliminerar alla enzymatiska modifieringar av PCR-produkten
  • Strömlinjeformad —Kräver inte användning av PCR-primrar som innehåller restriktionsställen
pCR ™2.1-vektorn tillhandahåller:
  • 3′ -T överhäng för direkt ligering avTaq -förstärkta PCR-produkter
  • T7-promotor för in vitro RNA-transkription och sekvensering
  • Mångsidig polylinker med flankerande Eco R I-platser för enkel utskärning av skär
  • M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
Hur TA Cloning™ Fabrik
Taq polymeras har en icke-mallberoende aktivitet som lägger till en enda deoxyadenosin (A) till de 3′ ändarna av PCR-produkter. Den linjäriserade vektorn som tillhandahålls i detta kit har singel 3′ deoxitymidin (T)-rester. Detta gör att PCR-insättningar kan ligera effektivt med vektorn.
Andra kitkonfigurationer
TA Cloning™ Kit erbjuds också utan kompetenta celler (K2020-20, K2020-40), med One Shot™ INVF kemiskt kompetent E. coli (K2000-01, K2000-40) eller med en Shot™ TOP10F Kemiskt kompetent E. coli (K2030-01, K2030-40).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam TOP10
Celltyp Kemiskt kompetent E. coli
Kloningsmetod TA Cloning
Innehåll och lagring TA Cloning™ kit innehåller linjäriserad ™pCR 2.1 vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligas, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffert, dNTPs, 10X PCR-buffert, sterilt vatten och kontroller. De kompetenta cellsatserna innehåller ett Shot™ kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en superspolad kontrollplasmid.
Store One Shot™E. coli vid -80 °C. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Formatera Sats
För användning med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje One Shot
Produkttyp Kloningssats
Promotor T7
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor pCRII