Läs mer
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med pCR ™2.1 Vector och One Shot™ TOP10F' Kemiskt kompetent E. coli
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De TA Cloning Kit använder pCR2.1-kloningsvektorn och ExpressLink™ T4 DNA-ligas för att generera en ligeringsprodukt i ett femton minuters ligeringssteg vid rumstemperatur. Reaktioner ger vanligtvis resultat> 80 % rekombinanter innehållande inlägg.
- Snabbt och bekvämt: 15 minuters ligering i rumstemperatur
- Effektiv: blå/vit avskärmning och> 80% kloner med korrekt infogning
- Flexibel: val av kanamycin- eller ampicillinresistens för flexibelt val av antibiotika
- Problemfritt: eliminerar alla enzymatiska modifieringar av PCR-produkten
- Strömlinjeformad: kräver inte användning av PCR-primrar som innehåller restriktionsställen
- 3'-T överhäng för direkt ligering avTaq -förstärkta PCR-produkter
- T7-promotor för in vitro RNA-transkription och sekvensering
- Mångsidig polylinker med flankerande Eco R I-platser för enkel utskärning av skär
- M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
- Hur TA Cloning™ Fabrik
- Taqpolymeras har icke-mallberoende aktivitet som adderar enstaka deoxyadenosin (A) till 3'-ändarna av PCR-produkter
- Den linjäriserade vektorn som tillhandahålls i detta kit har enstaka 3'-deoxitymidin (T)-rester
- Tillåter PCR-inlägg att ligera effektivt med vektor
- Kitkonfigurationer
- TA Cloning™ Satsen erbjuds i en mängd olika konfigurationer: utan kompetenta celler (K2020-20 och K2020-40), med en Shot™ INVF' kemiskt kompetenta E. coli (K2000-01 och K2000-40), med en Shot™ TOP10F' kemiskt kompetent E. coli (K2030-01 och K2030-40), och med en Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli (K2040-01 och K2040-40) i 20- och 40-reaktionssatsstorlekar
Kloning, PCR Kloning
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterie- eller jäststam | TOP10F ́ |
| Celltyp | Kemiskt kompetent E. coli |
| Kloningsmetod | TA Cloning |
| Innehåll och lagring | TA Cloning™ kit innehåller linjäriserad ™pCR 2.1 vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligas, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffert, dNTPs, 10X PCR-buffert, sterilt vatten och kontroller. De kompetenta cellsatserna innehåller ett Shot™ kemiskt kompetent E. coli , SOC-medium och en superspolad kontrollplasmid. Store One Shot™E. coli vid -80 °C. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Formatera | Sats |
| För användning med (applikation) | PCR-kloning |
| Antal reaktioner | 40 reaktioner |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttyp | Kloningssats |
| Promotor | T7 |
| Visa mer |