Läs mer
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med pCR ™2.1 Vector, utan kompetenta celler
Produktkod. 10674193
Change view
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10674193 20 reaktioner Varje
10594193 40 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10674193 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K202020
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ger snabb, ettstegs kloningsstrategi för direkt infogningTaq -amplifierad PCR-produkt till plasmidvektor
De TA Cloning Kit använder pCR2.1-kloningsvektorn och ExpressLink T4 DNA-ligas för att generera en ligeringsprodukt i ett femton minuters ligeringssteg vid rumstemperatur. Reaktioner ger vanligtvis resultat> 80 % rekombinanter innehållande inlägg.
  • Snabbt och bekvämt: 15 minuters ligering i rumstemperatur
  • Effektiv: blå/vit avskärmning och> 80% kloner med korrekt infogning
  • Flexibel: val av kanamycin- eller ampicillinresistens för flexibelt val av antibiotika
  • Problemfritt: eliminerar alla enzymatiska modifieringar av PCR-produkten
  • Strömlinjeformad: kräver inte användning av PCR-primrar som innehåller restriktionsställen
  • Ger 3'-T överhäng för direkt ligering avTaq -förstärkta PCR-produkter
  • T7-promotor för in vitro RNA-transkription och sekvensering
  • Mångsidig polylinker med flankerande Eco R I-ställen för enkel utskärning av skäret
  • M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
  • Hur TA Cloning Fabrik
  • Taqpolymeras har icke-mallberoende aktivitet som adderar enstaka deoxyadenosin (A) till 3'-ändarna av PCR-produkter
  • Linjäriserad vektor som tillhandahålls i detta kit har enstaka 3'-deoxitymidin (T)-rester
  • Tillåter PCR-inlägg att ligera effektivt med vektor
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam Ingår ej
Kloningsmetod TA Cloning
Innehåll och lagring TA Cloning™ kit innehåller linjäriserad ™pCR 2.1 vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligas, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffert, dNTPs, 10X PCR-buffert, sterilt vatten och kontroller.
Förvara alla komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Formatera Sats
För användning med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje TA Cloning
Produkttyp Kloningssats
Promotor T7
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor pCR2.1