Läs mer
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med pCR ™2.1 Vector, utan kompetenta celler
Produktkod. p-4924883
20 reaktioner, Varje
Antal reaktioner:
20 reaktioner
40 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10674193
Brand: Invitrogen™ K202020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ger snabb, ettstegs kloningsstrategi för direkt infogningTaq -amplifierad PCR-produkt till plasmidvektor
De TA Cloning Kit använder pCR2.1-kloningsvektorn och ExpressLink T4 DNA-ligas för att generera en ligeringsprodukt i ett femton minuters ligeringssteg vid rumstemperatur. Reaktioner ger vanligtvis resultat> 80 % rekombinanter innehållande inlägg.
  • Snabbt och bekvämt: 15 minuters ligering i rumstemperatur
  • Effektiv: blå/vit avskärmning och> 80% kloner med korrekt infogning
  • Flexibel: val av kanamycin- eller ampicillinresistens för flexibelt val av antibiotika
  • Problemfritt: eliminerar alla enzymatiska modifieringar av PCR-produkten
  • Strömlinjeformad: kräver inte användning av PCR-primrar som innehåller restriktionsställen
  • Ger 3'-T överhäng för direkt ligering avTaq -förstärkta PCR-produkter
  • T7-promotor för in vitro RNA-transkription och sekvensering
  • Mångsidig polylinker med flankerande Eco R I-ställen för enkel utskärning av skäret
  • M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
  • Hur TA Cloning Fabrik
  • Taqpolymeras har icke-mallberoende aktivitet som adderar enstaka deoxyadenosin (A) till 3'-ändarna av PCR-produkter
  • Linjäriserad vektor som tillhandahålls i detta kit har enstaka 3'-deoxitymidin (T)-rester
  • Tillåter PCR-inlägg att ligera effektivt med vektor
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam Ingår ej
Kloningsmetod TA Cloning
Innehåll och lagring TA Cloning™ kit innehåller linjäriserad ™pCR 2.1 vektor, ExpressLink™ T4 DNA-ligas, 5X ExpressLink™ T4 DNA-ligeringsbuffert, dNTPs, 10X PCR-buffert, sterilt vatten och kontroller.
Förvara alla komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Formatera Sats
För användning med (applikation) PCR-kloning
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje TA Cloning™
Produkttyp Kloningssats
Promotor T7
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor pCR2.1
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Invitrogen™ TA Cloning™ Kit, med pCR ™2.1 Vector, utan kompetenta celler >