Läs mer
Invitrogen™ Tali™ Kalibreringspärlor
Beskrivning
Innehåller
Tali - Gröna kalibreringspärlor, Tali - Röda kalibreringspärlor, Tali - Justeringspärlor
Flp-In 293 T-REx-cellinjer är designade för snabb generering av stabila cellinjer som säkerställer homogent uttryck av protein av intresse från en Flp-In uttrycksvektor. Riktad integration av en Flp-In expressionsvektor säkerställer högnivåexpression av genen av intresse. De Flp-In T-REx™ -293 Cell Line innehåller pFRT/lacZeo och ™pcDNA 6/TR (från T-REx™ System) stabilt integrerat. Samtransfektion av Flp-In Celllinjer med en Flp-In expressionsvektorn och Flp-rekombinasvektorn, pOG44, resulterar i målinriktad integration av expressionsvektorn till samma lokus i varje cell, vilket säkerställer homogena nivåer av genuttryck.
Flp-In-293 fungerar bra med Flp-In vektorer som uttrycker en gen från CMV-promotom (t.ex. pcDNA 5/™FRT, pcDNA5/FRT/V5-His-TOPO™ , och pSecTag/FRT/V5-His-TOPO™ ).
Cellanalys, cellräkning och livsduglighet, cellräkning, livsduglighet och kryokonservering, cellodling, cellavbildning, bildbehandlingscytometri
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kalibreringspärla |
| För användning med (utrustning) | Tali™ Bildbaserad cytometer |
| Innehåll och lagring | Tali™ - Gröna kalibreringspärlor: Butik 2– °6 C - Tali™ Röda kalibreringspärlor: Butik 2– °6 C - Tali™ Justeringspärlor; Butik 2– 6 °C |
| Färg | Röd, grön |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Formatera | Kit |
| Produktlinje | Tali |
| Kvantitet | 1 kit |