Läs mer
Invitrogen™ Tali™ Bildbaserad cytometer
Produktkod. 11300982
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Förpackningsstorlek:
Varje
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. unitSize
11300982 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 11300982 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T10796
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
En Tali Bildbaserad cytometer, en låda med Tali Cellanalysobjektglas (50 objektglas), en Tali Bildbaserad Cytometer-nätsladd med fyra adapterkontakter (lämplig för USA/EU/UK/Australien), en Tali Bildbaserad cytometer USB Drive plus användarmanual, Quick Reference Card (QRC), Registration Card, Certificate of Analysis (CoA), Tali Kalibreringspärlor (levereras separat)
Utför suspensionscellbaserade analyser, inklusive cellräkning, cellviabilitet, fluorescerande proteinuttryck och apoptosanalyser
Den TaliImage-baserade cytometern är en bänkbaserad analysplattform som producerar mycket exakt, statistiskt signifikant populationsanalys och cellräkning med tre parametrar på vanligtvis mindre än 1 minut per prov med hjälp av den senaste optiken och bildanalysmjukvaran.
  • Statistiskt signifikant populationsanalys med tre parametrar i ljusa fält, gröna fluorescerande och röda fluorescerande kanaler, såväl som cellräkning
  • Analys och cellräkning på mindre än 1 minut per prov
  • Generering av visuella och analytiska data med en knapptryckning
  • Kräver ingen rengöring eller rutinunderhåll och minimal installation
  • Använder engångsobjektglas som eliminerar tvättsteg och korskontaminering
  • Mycket exakta data från olika analyser
  • Tali samlar in data i tre kanaler: ljust fält, grön fluorescens och röd fluorescens
  • Möjlighet med tre parametrar tillåter diskriminering av levande, döda och totala celler för enkla och snabba cellviabilitetsanalyser
  • Att upptäcka uttryck av fluorescerande proteiner som RFP och GFP är också lätt
  • Med endast μ25 L provvolym kräver den TaliImage-baserade cytometern –10 75 sekunder för typisk cellantal och populationsanalys, beroende på antalet valda bilder
  • Levereras med en låda med 50 engångsobjektglas för TaliCellular Analysis och ett TaliCalibration Bead-kit
  • Objektglas och kalibreringspärlor finns tillgängliga separat
  • Erbjuder ett intuitivt användargränssnitt och ger möjlighet att spara data och generera rapport
  • Data presenteras i omfattande och grafiska rapporter
  • Data och rapport kan sedan överföras till PC med hjälp av USB enhet (medföljer) för att exportera data som .csv-, .jpg- och .pdf-filer för arkivering och exempeljämförelser
  • Vikt: 19,4 lb.
  • B x H x D: 11,5 x 11,5 x 17,5 tum.
Cellanalys, cellräkning och livsduglighet, cellräkning, livsduglighet och kryokonservering, cellodling, cellavbildning, bildbehandlingscytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar En Tali Bildbaserad cytometer, en låda med Tali Cellanalysobjektglas (50 objektglas), en Tali Bildbaserad Cytometer-nätsladd med fyra adapterkontakter (lämplig för USA/EU/UK/Australien), en Tali Bildbaserad cytometer USB Drive plus användarmanual, Quick Reference Card (QRC), Registration Card, Certificate of Analysis (CoA), Tali Kalibreringspärlor (levereras separat)
För användning med (applikation) Cellanalys, cellräkning och livsduglighet, cellräkning, livsduglighet och kryokonservering, cellodling, cellavbildning, bildbehandlingscytometri
Endast för forskning. Ej för diagnostik.