Läs mer
Invitrogen™ TE-buffert (20X), RNase-fri
Produktkod. 11568976
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11568976 100 ml 100ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11568976 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T11493
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Viktigt för framgång RiboGreen™ RNA-kvantifieringsanalyser
RNase-fri TE-buffert (20X) är en viktig komponent i Qubit och Quant-iT-analyser, inklusive PicoGreen , RiboGreen , och Qubit dsDNA HS. Den erbjuds här som en fristående lösning för att stödja kvantifiering av dsDNA, ssDNA och RNA.
Obs: För utspädningsinstruktioner, lagringsöverväganden och analyskompatibilitetsinformation, se produktinformationsbladet (Pub. nr. MAN1000402) nedan.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Koncentration 20X
Produkttyp TE-buffert
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska