Läs mer
Invitrogen™ TE-buffert
Beskrivning
Denna 1X TE-buffert är en komponent i PureLink™ 96 Plasmid Purification System, erbjuds nu separat. Den används för att återsuspendera den slutliga renade plasmidpelleten och innehåller mycket låg EDTA, så den är kompatibel med sekvensering och andra enzymatiska tillämpningar.
Sammansättning:
10 mM Tris-HCl (pH 8,0)
0,1 mM EDTA
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Produkttyp | TE-buffert |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |