Läs mer
Invitrogen™ Terminal deoxinukleotidyltransferas (TdT ) Buffert
Produktkod. 11518906
Kvantitet:
2 x 0.8 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Farovarning: Giftigt; kaliumkakodylat som finns i reaktionsbuffert. Innehåller även koboltklorid, en mycket giftig kemikalie. Se MSDS.
Produktkod. 11518906
Brand: Invitrogen™ 16314015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Farovarning: Giftigt; kaliumkakodylat som finns i reaktionsbuffert. Innehåller även koboltklorid, en mycket giftig kemikalie. Se MSDS.
Levereras med terminalt deoxinukleotidyltransferas (TdT )
  • Formulering: 500 mM kaliumkakodylat (pH 7,2), 10 mM CoCl2 , 1 mM DTT
Homopolymersvansning av vektor och insert för kloning; Märkning av oligonukleotider med biotin, 32P- eller 35S -märkning (3); Apoptos (TUNEL); Kloning; Restriktionsenzymkloning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Terminalt deoxinukleotidyltransferas, rekombinant (rTdT) levereras med en injektionsflaska med 5X buffert [500 mM kaliumkakodylat (pH 7,2), 10 mM CoCl2 , 1 mM DTT]. Förvara vid -20 °C.
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Kompatibel buffert 5X buffert, reaktionsbuffert
Kvantitet 2 x 0.8 mL
Produkttyp TdT
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) Buffer
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium Cacodylate