Läs mer
Invitrogen™ Fantastisk buljong
Produktkod. 11538916
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11538916 500 g 500g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11538916 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 22711022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1762.00 SEK
    1708.65 SEK / 500g
    Save 53.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Terrific Broth är ett näringsrikt bakteriemedium för tillväxt med högre densitet och underhåll av rekombinanta E. coli- stammar.
Terrific Broth är ett näringsrikt bakteriemedium för tillväxt med högre densitet och underhåll av rekombinant E. coli - stammar. Detta medium innehåller ökade koncentrationer av pepton, jästextrakt och glycerol som en kolkälla och kan användas för nästan alla forskningsapplikationer som kräver ett flytande bakterieodlingssteg såsom proteinuttryck, kloning och expansion.
Terrific Broth utvecklades specifikt för att uppnå högre plasmid-DNA-utbyte från E. coli och kan ge 4 7 gånger –mer DNA från pUC-baserade vektorer jämfört med LB-medium. Detta mångsidiga medium är också användbart för att bearbeta ett stort antal olika kloner från mindre kulturer.
Terrific Broth formulering
Terrific Broth innehåller en högre koncentration av jästextrakt jämfört med andra medier och erbjuder bättre buffringskapacitet på grund av högre saltkoncentrationer. Inkluderingen av glycerol har en ytterligare stabiliserande effekt på rekombinanta proteiner.
Formulering per liter:
• 11,8 g SELECT Peptone 140
• 23,6 g jästextrakt
• 9,4 g dikaliumvätefosfat
• 2,2 g kaliumdivätefosfat
Obs: för att förbereda 1 L TB-medium, tillsätt 47 g dehydrerat odlingsmedium till 900 ml destillerat vatten. Tillsätt 4 mL glycerol (medföljer ej), blanda väl och tillsätt destillerat vatten till 1L. Justera pH-värdet till 7,2 med HCl och NaOH och sterilisera genom autoklavering i minst 15 minuter vid 121 °C.
Primära applikationer
• Tillväxt av E. coli -stammar för att uppnå högre plasmidutbyte
• Uttryck av rekombinanta proteiner
med hjälp av bakterier Hitta det mediaformat som passar dina behov
• Vi erbjuder andra färdiga att använda mediaformuleringar, såsom LB Broth (kat. nr. 10855021), Terrific Broth (kat. nr. A1374301) eller SOC återvinningsmedium (kat. nr. 15544034).
• UltraPure Glycerol (kat. nr. 15514011) är tillgänglig för cellodling.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Fantastiskt buljongpulver (500 g)
Förvara i rumstemperatur.
Formatera Flaska
Medietyp TB
Beredningsmetod Autoklavera
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Målorganismklass Koliforma bakterier
Kvantitet 500 g
Frakt skick Rumstemperatur
Art Escherichia coli