Läs mer
Invitrogen™ ThermoScript™ Reverse Transcriptase
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 15 U/μL |
| Innehåll och lagring | 5X cDNA synthesis buffer (250mM Tris acetate (pH 8.4), 375mM potassium acetate, 40mM magnesium acetate, and stabilizers), and 100mM DTT. Store at -70deg.C |
| Form | Frozen |
| Kvantitet | 25 reactions (375 units) |
| Känslighet | Medium |