Läs mer
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, med en Shot™ TOP10 kemiskt kompetenta E. coli -celler
Beskrivning
Innehåller
Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Genom att eliminera tidskrävande och tråkig kloning av restriktionsställen, TOPO kloning är den mest pålitliga metoden, tar bara 5 minuter med ett 3-stegsprotokoll och ger upp till 95 % rekombinanter. Detta kit innehåller pCR™II-TOPO TA vektor.
- 3'-T överhäng för direkt ligering avTaq -förstärkta PCR-produkter
- T7- och SP6-promotorer för effektiv in vitro-transkription
- M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
- 16 bekväma restriktionsställen, inklusive EcoRI, som flankerar ditt inlägg för efterföljande excision eller subkloning
- Kanamycin- och ampicillinresistens för ditt val av val i E. coli
- Enkel blå/vit koloniscreening för val av rekombinanter
- Inkluderar OneShot™ TOP10 Kompetenta celler för ökad bekvämlighet och högsta kloningseffektivitet
Användningsområden:
Kloning, PCR Kloning
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterie- eller jäststam | TOP10 |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR) |
| Celltyp | Kemiskt kompetent |
| Kloningsmetod | TOPO™ -TA |
| Innehåll och lagring | Ruta 1: • Topoisomeras I-aktiverad pCR™II-TOPO™ vektor • PCR-buffert • Saltlösning • dNTP:er • Kontrollmall • M13 framåt och bakåt primers • Kontroll PCR-primrar • Sterilt vatten Förvaras vid -5 till -30 °C. Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. Ruta 2: • En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli • SOC medium • Supercoiled pUC19 kontrollplasmid. Förvara vid -68 till -85 °C. |
| Formatera | Sats |
| Produktlinje | TOPO |
| Produkttyp | Kloningssats |
| Promotor | T7, SP6 |
| Kvantitet | 10 reaktioner |
| Visa mer |