Läs mer
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, med en Shot™ TOP10 kemiskt kompetenta E. coli -celler
Produktkod. p-4921704
Kvantitet:
10 reaktioner
25 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
Varje
Produktkod. 15380204
Brand: Invitrogen™ K4600J10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
För snabb, effektiv kloning och efterföljande in vitro transkription/translation
Genom att eliminera tidskrävande och tråkig kloning av restriktionsställen, TOPO kloning är den mest pålitliga metoden, tar bara 5 minuter med ett 3-stegsprotokoll och ger upp till 95 % rekombinanter. Detta kit innehåller pCR™II-TOPO TA vektor.
  • 3'-T överhäng för direkt ligering avTaq -förstärkta PCR-produkter
  • T7- och SP6-promotorer för effektiv in vitro-transkription
  • M13 framåt och bakåt primerställen för sekvensering
  • 16 bekväma restriktionsställen, inklusive EcoRI, som flankerar ditt inlägg för efterföljande excision eller subkloning
  • Kanamycin- och ampicillinresistens för ditt val av val i E. coli
  • Enkel blå/vit koloniscreening för val av rekombinanter
  • Inkluderar OneShot™ TOP10 Kompetenta celler för ökad bekvämlighet och högsta kloningseffektivitet
Användningsområden:
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam TOP10
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Celltyp Kemiskt kompetent
Kloningsmetod TOPO™ -TA
Innehåll och lagring Ruta 1:
• Topoisomeras I-aktiverad pCR™II-TOPO™ vektor
• PCR-buffert
• Saltlösning
• dNTP:er
• Kontrollmall
• M13 framåt och bakåt primers
• Kontroll PCR-primrar
• Sterilt vatten
Förvaras vid -5 till -30 °C.
Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Ruta 2:
• En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli
• SOC medium
• Supercoiled pUC19 kontrollplasmid.
Förvara vid -68 till -85 °C.
Formatera Sats
Produktlinje TOPO
Produkttyp Kloningssats
Promotor T7, SP6
Kvantitet 10 reaktioner
Vektor TOPO-TA vektorer