Läs mer
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, med pCR™II-TOPO™ Vector och en Shot™ Mach1™ T1 fagresistent kemiskt kompetent E. coli
Beskrivning
Innehåller
Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
TOPO TA-kloning; Kit är designad för att klona PCR-produkter direkt från en PCR-reaktion på bara 5 minuter (1). De använder en pCR™-TOPO Vektor med kovalent bundet topoisomeras I för snabb kloning och rekombinanter.
- 3'-T överhäng för direkt ligering avTaq -förstärkta PCR-produkter
- Val av T7 (pCR 2.1-TOPO ) eller T7 och SP6 (pCRII-TOPO promotorer för in vitro RNA-transkription och sekvensering. Varje vektor innehåller också M13 framåt- och bakåtprimerställen för sekvensering.
- EcoRI -ställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället för enkel excision av inlägg
- Kanamycin- och ampicillinresistensgener för ditt val av urval i E. coli
- Enkel blå/vit koloniscreening för val av rekombinanter
Kromatinbiologi, kromatinimmunutfällning (ChIP), kloning, metyleringsanalys, PCR-kloning, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, sekvensering av bisulfitbehandlat DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterie- eller jäststam | Mach1™ |
| Celltyp | Kemiskt kompetent |
| Kloningsmetod | TOPO™ -TA |
| Innehåll och lagring | Ruta 1: • Topoisomeras I-aktiverad pCR™II-TOPO™ vektor • PCR-buffert • Saltlösning • dNTP:er • Kontrollmall • M13 framåt och bakåt primers • Kontroll PCR-primrar • Sterilt vatten Förvaras vid -5 till -30 °C. Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. Ruta 2: • En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli • SOC medium • Supercoiled pUC19 kontrollplasmid. Förvara vid -68 till -85 °C. |
| Formatera | Sats |
| För användning med (applikation) | Kromatinbiologi |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttyp | Kloningssats |
| Promotor | T7, SP6 |
| Kvantitet | 25 reaktioner |
| Visa mer |