Läs mer
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, med pCR™II-TOPO™ Vector och en Shot™ TOP10F' Kemiskt kompetent E. coli
Produktkod. 10674993
Change view
Kvantitet:
25 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10674993 25 reaktioner Varje
10533083 50 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10674993 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K465001
Tidsbegränsade erbjudanden på utvalda basprodukter inom molekylärbiologi
Använd kampanjkoden 27945
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Designad för att klona PCR-produkter direkt från en PCR-reaktion på bara 5 minuter
Använder a pCR™-TOPO Vektor med kovalent bundet topoisomeras I för snabb kloning och rekombinanter.
  • 3'-T överhäng för direkt ligering avTaq -förstärkta PCR-produkter
  • Val av T7 (pCR2.1-TOPO ) eller T7 och SP6 (pCRII-TOPO promotorer för in vitro RNA-transkription och sekvensering. Varje vektor innehåller också M13 framåt- och bakåtprimerställen för sekvensering.
  • EcoRI -ställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället för enkel excision av inlägg
  • Kanamycin- och ampicillinresistensgener för ditt val av urval i E. coli
  • Enkel blå/vit koloniscreening för val av rekombinanter
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam TOP10F´
Celltyp Kemiskt kompetent
Kloningsmetod TOPO™ -TA
Innehåll och lagring Ruta 1:
• Topoisomeras I-aktiverad pCR™II-TOPO™ vektor
• PCR-buffert
• Saltlösning
• dNTP:er
• Kontrollmall
• M13 framåt och bakåt primers
• Kontroll PCR-primrar
• Sterilt vatten
Förvaras vid -5 till -30 °C.
Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Ruta 2:
• En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli
• SOC medium
• Supercoiled pUC19 kontrollplasmid.
Förvara vid -68 till -85 °C.
Formatera Sats
Produktlinje One Shot
Produkttyp Kloningssats
Promotor T7, SP6
Kvantitet 25 reaktioner
Vektor TOPO-TA kloningsvektorer