Läs mer
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, med pCR™2.1-TOPO™ , One Shot Mach1™ -T1R kemiskt kompetent E. coli , och PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Beskrivning
Innehåller
Topoisomeras I-aktiverad pCR™2.1-TOPO™ vektor; PCR-buffert; Saltlösning; dNTP:er; Kontrollmall; M13 framåt och bakåt primers; Kontroll PCR-primrar; Sterilt vatten; En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli ; SOC-medium; Supercoiled pUC19 kontrollplasmid
Använder a pCR™-TOPO Vektor med kovalent bundet topoisomeras I för snabb kloning och rekombinanter.
- 3'-T överhäng för direkt ligering avTaq -förstärkta PCR-produkter
- Val av T7 (pCR2.1-TOPO™ ) eller T7 och SP6 (pCRII-TOPO™ promotorer för in vitro RNA-transkription och sekvensering. Varje vektor innehåller också M13 framåt- och bakåtprimerställen för sekvensering.
- EcoRI -ställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället för enkel excision av inlägg
- Kanamycin- och ampicillinresistensgener för ditt val av urval i E. coli
- Enkel blå/vit koloniscreening för val av rekombinanter
- TOPO TA Cloning Kit finns i kombinationssatser kombinerade med en PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (50 preps) för snabb plasmidrening av dina TOPO-klonade inlägg för nedströmsanalys
Kloning, PCR Kloning
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterie- eller jäststam | Mach1™ |
| Celltyp | Kemiskt kompetent |
| Kloningsmetod | TOPO™ -TA |
| Innehåll och lagring | Ruta 1: • Topoisomeras I-aktiverad pCR™2.1-TOPO™ vektor • PCR-buffert • Saltlösning • dNTP:er • Kontrollmall • M13 framåt och bakåt primers • Kontroll PCR-primrar • Sterilt vatten Förvaras vid -5 till -30 °C. Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. Ruta 2: • En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli • SOC medium • Supercoiled pUC19 kontrollplasmid Lagras vid -68 till -85 °C. |
| Formatera | Sats |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttyp | Kloningssats |
| Promotor | T7, SP6 |
| Kvantitet | 25 reaktioner |
| Vektor | TOPO-TA kloningsvektorer |