Läs mer
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit för subkloning, med en Shot™ Mach1™ T1 fagresistent kemiskt kompetent E. coli
Beskrivning
Innehåller
Topoisomeras I-aktiverad pCR™2.1-TOPO™ vektor; PCR-buffert; Saltlösning; dNTP:er; Kontrollmall; M13 framåt och bakåt primers; Kontroll PCR-primrar; Sterilt vatten; En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli ; SOC-medium; Supercoiled pUC19 kontrollplasmid
Kloningssatserna finns med en mängd olika kompetenta celler, eller utan kompetenta celler, beroende på dina behov och budget. Varje kit använder pCR™ 2.1-TOPO TA-vektor med lämpliga restriktionsställen för subkloning.
pCR 2.1-TOPO TA-vektor: enkelhet för kloning och subkloning
pCR 2.1-TOPO TA-vektor linjäriseras med 3'-tymidin (T) överhäng för direkt ligering avTaq –polymerasförstärkta PCR-produkter (TA-kloning) och är“ aktiveras” med kovalent bundet Topoisomeras I. Det finns inget behov av att lägga till ligas och kloningen är klar på 5 minuter. EcoRI-ställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället möjliggör enkel excision av inlägg eller använd valfri kombination av 15 bekväma restriktionsställen som flankerar din PCR-insättning för enkel, riktad subkloning.
pCR 2.1-TOPO TA klon urval och
manipulation pCR 2.1-TOPO TA-vektor innehåller både ampicillin- och kanamycinresistensmarkörer och Lac Z-genen förα blå/vit screening.
Förenklat TOPO -baserad kloning med
hjälp av TOPO kloningsteknologi, det finns inget behov av PCR-primrar som innehåller specifika sekvenser, post-PCR procedurer, vektorpreparering eller andra tidsintensiva DNA-manipulationssteg. Lägg bara till din PCR-reaktion direkt till den medföljande topoisomerasladdade vektorn, inkubera 5 minuter och transformera E. coli -kompetenta celler.
Effektiv kloning Med
upp till 95 % av klonerna som bär det önskade inlägget kan du screena färre kloner, vilket sparar tid och pengar. De pCR 2.1-TOPO TA-vektor som används i detta kit kommer med 3'-T överhäng för effektiv ligering avTaq –polymerasförstärkta PCR-produkter, som innehåller 3'-A-överhäng.
Standarden inom kloning
När det gäller kloning, TOPO kloningsteknik har varit en pålitlig partner för tusentals forskare i över tio år. Snabb, enkel att använda och effektiv, TOPO kloning har tillämpats på många olika vektorer för ett brett spektrum av tillämpningar.
TOPO TA Cloning Kit för subkloning: kit
alternativ Den TOPO TA Cloning Kit för sekvensering kan köpas med en mängd olika kompetenta celler som ger olika fördelar beroende på dina behov:
- Allmän kloning: TOP10 celler (kat. nr. K4500-01, K4500-40)
- Högeffektiv kloning: TOP10 Electrocomp™ Celler (kat. nr. K4560-01, K4560-40)
- Allmän kloning, bakteriofag T1-resistens: DH5α -T1R-celler (kat. nr. K4520-01, K4520-40)
- Snabb tillväxt: Mach1™ -T1R kemiskt kompetent E. Coli (kat. nr. K4510-20)
- Tillhandahåll din egen: för flexibilitet och för att spara pengar (kat.nr. 450641)
- Snabbt och enkelt : gå från PCR till kloner i bara tre steg och på så lite som 5 minuter praktisk tid
- Effektiv : få upp till 95 % kloner med korrekt infogning
- Beprövad : pålitlig prestanda i över ett decennium med över 4 000 citeringar
- Enkelt : ingen ligas, post-PCR förfaranden eller PCR-primrar som innehåller specifika sekvenser krävs
- Vektor:pCR 2.1-TOPO TA vektor: subkloningsvektor med 15 bekväma restriktionsställen som flankerar ditt inlägg för enkel, riktad subkloning
- Kloningsmetod:TOPO TA Cloning : Topoisomeras I-–baserad, 5-minuters ligering av PCR-produkter med 3′ -A överhäng (Taq polymeras amplifierat) till TOPO vektor med T överhäng
- Kompetenta celler: olika alternativ: välj från kit med antingen allmänna, högeffektiva, bakteriofag T–1-resistenta, snabbväxande kompetenta celler, eller använd dina egna
Kromatinbiologi, kromatinimmunutfällning (ChIP), kloning, metyleringsanalys, PCR-kloning, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning, sekvensering av bisulfitbehandlat DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterie- eller jäststam | Mach1™ |
| Celltyp | Kemiskt kompetent |
| Kloningsmetod | TOPO™ -TA |
| Innehåll och lagring | Ruta 1: • Topoisomeras I-aktiverad pCR™2.1-TOPO™ vektor • PCR-buffert • Saltlösning • dNTP:er • Kontrollmall • M13 framåt och bakåt primers • Kontroll PCR-primrar • Sterilt vatten Förvaras vid -5 till -30 °C. Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. Ruta 2: • En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli • SOC medium • Supercoiled pUC19 kontrollplasmid Lagras vid -68 till -85 °C. |
| Formatera | Sats |
| För användning med (applikation) | Kromatinbiologi |
| Produktlinje | One Shot |
| Produkttyp | Kloningssats |
| Kvantitet | 25 reaktioner |
| Vektor | TOPO-TA kloningsvektorer |