Läs mer
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit för subkloning, med en Shot™ TOP10 kemiskt kompetenta E. coli -celler
Produktkod. 15481154
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
25 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
25 reaktioner
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481154 10 reaktioner 1 uppsättning
15412344 25 reaktioner 25 reaktioner
10328252 50 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481154 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K4500J10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4180.00 SEK
    3970.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 209.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Topoisomerase I-activated pCR™2.1-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Control PCR primers; Sterile water One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Ger en mycket effektiv, 5-minuters, ettstegs kloningsstrategi ( TOPO Cloning ) för direkt infogning avTaq polymerasförstärkta PCR-produkter till en plasmidvektor för subkloning
Kloningskit finns med en mängd olika kompetenta celler, eller utan kompetenta celler, beroende på dina behov och budget. Varje kit använder pCR™ 2.1-TOPO TA-vektor med lämpliga restriktionsställen för subkloning.
pCR 2.1-TOPO TA-vektor: enkelhet för kloning och subkloning
pCR 2.1-TOPO TA-vektor linjäriseras med 3'-tymidin (T) överhäng för direkt ligering avTaq polymerasförstärkta PCR-produkter (TA cloning™ ) och är“ aktiveras” med kovalent bundet Topoisomeras I. Det finns inget behov av att lägga till ligas och kloningen är klar på 5 minuter. EcoRI-ställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället möjliggör enkel excision av inlägg eller använd valfri kombination av 15 bekväma restriktionsställen som flankerar din PCR-insättning för enkel, riktad subkloning.
pCR 2.1-TOPO TA klon urval och
manipulation pCR 2.1-TOPO TA-vektor innehåller både ampicillin- och kanamycinresistensmarkörer och Lac Z-genen förα blå/vit screening.
Förenklat TOPO -baserad kloning med
hjälp av TOPO kloningsteknologi, det finns inget behov av PCR-primrar som innehåller specifika sekvenser, post-PCR procedurer, vektorpreparering eller andra tidsintensiva DNA-manipulationssteg. Lägg bara till din PCR-reaktion direkt till den medföljande topoisomerasladdade vektorn, inkubera 5 minuter och transformera E. coli -kompetenta celler.
Effektiv kloning Med
upp till 95 % av klonerna som bär det önskade inlägget kan du screena färre kloner, vilket sparar tid och pengar. De pCR 2.1-TOPO TA-vektor som används i detta kit kommer med 3'-T överhäng för effektiv ligering avTaq polymerasförstärkta PCR-produkter, som innehåller 3'-A överhäng.
Standarden inom kloning
När det gäller kloning, TOPO™ kloningsteknik har varit en pålitlig partner för tusentals forskare i över tio år. Snabb, enkel att använda och effektiv, TOPO kloning har tillämpats på många olika vektorer för ett brett spektrum av tillämpningar.
TOPO TA Cloning Kit för subkloning: kit
alternativ Den TOPO TA Cloning Kit för sekvensering kan köpas med en mängd olika kompetenta celler som ger olika fördelar beroende på dina behov:
  • Allmän kloning: TOP10 celler (kat.nr. K4500-01, K4500-40)
  • Högeffektiv kloning: TOP10 Electrocomp™ Celler (kat.nr. K4560-01, K4560-40)
  • Allmän kloning, bakteriofag T1-resistens: DH5α -T1R-celler (kat.nr. K4520-01, K4520-40)
  • Snabb tillväxt: Mach1™ -T1R kemiskt kompetent E. Coli (kat. nr. K4510-20)
  • Tillhandahåll din egen: för flexibilitet och för att spara pengar (kat.nr. 450641)
Två versioner av satsen som inkluderar en PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (kat. nr. K4500-02 och K4510-02) för användning i isolering av ren, sekvenseringsfärdig, rekombinant plasmid finns också tillgängliga.
  • Snabbt och enkelt: gå från PCR till kloner i bara tre steg och på så lite som 5 minuters praktisk tid
  • Effektiv: få upp till 95 % kloner med korrekt infogning
  • Beprövad: pålitlig prestanda i över ett decennium med över 4 000 citeringar
  • Enkelt: ingen ligas, post-PCR förfaranden eller PCR-primrar som innehåller specifika sekvenser krävs
  • Vektor: pCR 2.1-TOPO TA vektor: subkloningsvektor med 15 bekväma restriktionsställen som flankerar ditt inlägg för enkel, riktad subkloning
  • Kloningsmetod: TOPO TA Cloning : Topoisomeras I-baserad, 5-minuters ligering av PCR-produkter med 3 ft.-A överhäng (Taq polymeras amplifierat) till TOPO vektor med T överhäng
  • Kompetenta celler: olika alternativ: välj från kit med antingen allmänna, högeffektiva, bakteriofag T1-resistenta, snabbväxande kompetenta celler, eller använd dina egna
Applikationer:
Kloning, PCR Kloning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam TOP10
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Celltyp Kemiskt kompetent
Kloningsmetod TOPO™ -TA
Innehåll och lagring Ruta 1:
• Topoisomeras I-aktiverad pCR™2.1-TOPO™ vektor
• PCR-buffert
• Saltlösning
• dNTP:er
• Kontrollmall
• M13 framåt och bakåt primers
• Kontroll PCR-primrar
• Sterilt vatten
Förvaras vid -5 till -30 °C.
Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Ruta 2:
• En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli
• SOC medium
• Supercoiled pUC19 kontrollplasmid
Lagras vid -68 till -85 °C.
Formatera Sats
Produktlinje TOPO
Produkttyp Kloningssats
Kvantitet 10 reaktioner
Vektor TOPO-TA vektorer