Läs mer
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit för subkloning, med TOP10F' E. coli
Produktkod. 10749993
Change view
Kvantitet:
25 reaktioner
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10749993 25 reaktioner Varje
10759934 50 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10749993 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K455001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7250.00 SEK
    7032.65 SEK / 25 reaktioner
    Save 217.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Topoisomerase I-activated pCR™2.1-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Ger en mycket effektiv, 5-minuters, ettstegs kloningsstrategi ( TOPO Cloning ) för direkt infogning avTaq polymerasförstärkta PCR-produkter till en plasmidvektor för subkloning
Kloningssatserna finns med en mängd olika kompetenta celler, eller utan kompetenta celler, beroende på dina behov och budget. Varje kit använder pCR™ 2.1-TOPO TA-vektor med lämpliga restriktionsställen för subkloning.
pCR 2.1-TOPO TA-vektor: enkelhet för kloning och subkloning
pCR 2.1-TOPO TA-vektor linjäriseras med 3'-tymidin (T) överhäng för direkt ligering avTaq polymerasförstärkta PCR-produkter (TA-kloning) och är“ aktiveras” med kovalent bundet Topoisomeras I. Det finns inget behov av att lägga till ligas och kloningen är klar på 5 minuter. EcoRI-ställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället möjliggör enkel excision av inlägg eller använd valfri kombination av 15 bekväma restriktionsställen som flankerar din PCR-insättning för enkel, riktad subkloning.
pCR 2.1-TOPO TA-klonselektion och -
manipulation pCR; 2.1-TOPO TA-vektor innehåller både ampicillin- och kanamycinresistensmarkörer och Lac Z-genenα för blå/vit screening.
Förenklad TOPO-baserad kloning med
hjälp av TOPO kloningsteknologi, det finns inget behov av PCR-primrar som innehåller specifika sekvenser, post-PCR procedurer, vektorpreparering eller andra tidsintensiva DNA-manipulationssteg. Lägg bara till din PCR-reaktion direkt till den medföljande topoisomerasladdade vektorn, inkubera 5 minuter och transformera E. coli -kompetenta celler.
Effektiv kloning Med
upp till 95 % av klonerna som bär det önskade inlägget kan du screena färre kloner, vilket sparar tid och pengar. De pCR 2.1-TOPO TA-vektor som används i detta kit kommer med 3'-T överhäng för effektiv ligering avTaq polymerasförstärkta PCR-produkter, som innehåller 3'-A överhäng.
Standarden inom kloning
När det gäller kloning, TOPO kloningsteknik har varit en pålitlig partner för tusentals forskare i över tio år. Snabb, enkel att använda och effektiv, TOPO kloning har tillämpats på många olika vektorer för ett brett spektrum av tillämpningar.
TOPO TA Cloning Kit för subkloning: kit
alternativ Den TOPO TA Cloning Kit för sekvensering kan köpas med en mängd olika kompetenta celler som ger olika fördelar beroende på dina behov:
  • Allmän kloning: TOP10 celler (kat. nr. K4500-01, K4500-40)
  • Högeffektiv kloning: TOP10 Electrocomp™ Celler (kat. nr. K4560-01, K4560-40)
  • Allmän kloning, bakteriofag T1-resistens: DH5α -T1R-celler (kat. nr. K4520-01, K4520-40)
  • Snabb tillväxt: Mach1™ -T1R kemiskt kompetent E. Coli (kat. nr. K4510-20)
  • Tillhandahåll din egen: för flexibilitet och för att spara pengar (kat.nr. 450641)
Två versioner av satsen som inkluderar en PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (kat.nr K4500-02 och K4510-02) för användning i isolering av ren, sekvenseringsfärdig, rekombinant plasmid finns också tillgängliga.
  • Snabbt och enkelt : gå från PCR till kloner i bara tre steg och på så lite som 5 minuter praktisk tid
  • Effektiv : få upp till 95 % kloner med korrekt infogning
  • Beprövad : pålitlig prestanda i över ett decennium med över 4 000 citeringar
  • Enkelt : ingen ligas, post-PCR förfaranden eller PCR-primrar som innehåller specifika sekvenser krävs
TOPO TA Cloning Kit för subkloning: översikt
  • Vektor:pCR 2.1-TOPO TA vektor: subkloningsvektor med 15 bekväma restriktionsställen som flankerar ditt inlägg för enkel, riktad subkloning
  • Kloningsmetod:TOPO TA Cloning : Topoisomeras I-baserad, 5-minuters ligering av PCR-produkter med 3′ -A överhäng (Taq polymeras amplifierat) till TOPO vektor med T överhäng
  • Kompetenta celler: olika alternativ: välj från kit med antingen allmänna, högeffektiva, bakteriofag T1-resistenta, snabbväxande kompetenta celler, eller använd dina egna
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterie- eller jäststam TOP10F´
Kloningsmetod TOPO™ -TA
Innehåll och lagring Ruta 1:
• Topoisomeras I-aktiverad pCR™2.1-TOPO™ vektor
• PCR-buffert
• Saltlösning
• dNTP:er
• Kontrollmall
• M13 framåt och bakåt primers
• Kontroll PCR-primrar
• Sterilt vatten
Förvaras vid -5 till -30 °C.
Alla reagenser är stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Ruta 2:
• En Shot™ Kemiskt kompetent eller Electrocomp™E. coli
• SOC medium
• Supercoiled pUC19 kontrollplasmid
Lagras vid -68 till -85 °C.
Formatera Sats
Produktlinje One Shot
Produkttyp Kloningssats
Kvantitet 25 reaktioner
Vektor TOPO-TA kloningsvektorer