Läs mer
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Kit (från plasma)
Produktkod. 15254394
Change view
Kvantitet:
6 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15254394 6 ml Varje
1 options
Produktkod. 15254394 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4484450
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
6 mL flaska Total Exosome Precipitation Reagent (från plasma) och 1,25 mL flaska Proteinas K för Total Exosome Isolation (från plasma) (20 mg/ml).
Total Exosome Isolation Kit (från plasma) består av två delar: Totalt exosomisoleringsreagens (från plasma) och proteinas K (20 mg/ml).
Total Exosome Isolation Kit (från plasma) består av två delar: Totalt exosomisoleringsreagens (från plasma) och proteinas K (20 mg/ml). Total Exosome Isolation Reagent möjliggör enkel och pålitlig koncentration av intakta exosomer från plasmaprover med ett protokoll som är skalbart beroende på din provstorlek. Proteinas K tillhandahålls separat för valfri plasmabehandling i förväg och används för att eliminera allt plasmaprotein och därmed maximera renheten hos exosompreparatet.
  • Maximera återvinningen av intakta exosomer för alla typer av nedströmsapplikationer
  • Isolera enkelt exosomer med vårt enkla och pålitliga protokoll
  • Undvik tidskrävande ultracentrifugering
  • Maximera —flexibiliteten skala upp eller ner beroende på provstorleken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •6 mL flaska Total Exosome Precipitation Reagent (från plasma). Förvara vid 2 –8 °C.
• 1,25 ml flaska Proteinas K för total exosomisolering (från plasma) (20 mg/ml). Förvara vid -5 till -30 °C.
Produkttyp Total exosom isolering
Slutlig produkttyp Exosomer
Formatera Vätska
Kvantitet 6 ml